Product Image
Thermo Scientific Chemicals

Phenylacetat, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 101-41-7 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 mL
250 mL
1 L
Katalognummer 148440010
Preis (EUR)
133,00
Each
Menge:
1 L
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
133,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS101-41-7
IUPAC Namemethyl 2-phenylacetate
Molecular FormulaC9H10O2
InChI KeyCRZQGDNQQAALAY-UHFFFAOYSA-N
SMILESCOC(=O)CC1=CC=CC=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
GC>=99.0 %
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.5060 to 1.5080 (20°C, 589 nm)
Appearance (Form)Liquid
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only