1-Phenyldodecan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Phenyldodecan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Phenyldodecan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-Phenyldodecan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 123-01-3 | C18H30 | 246.43 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 151020100
Preis (EUR)
55,00
Each
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
55,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS123-01-3
IUPAC Namedodecylbenzene
Molecular FormulaC18H30
InChI KeyKWKXNDCHNDYVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
GC>=96.0 %
Appearance (Form)Liquid
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.4810 to 1.4830 (20°C, 589 nm)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only