2,3-Dimethoxyphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
2,3-Dimethoxyphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
2,3-Dimethoxyphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2,3-Dimethoxyphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 5150-42-5 | C8H10O3 | 154.17 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 155250050
Preis (EUR)
83,10
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
83,10
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS5150-42-5
IUPAC Name2,3-dimethoxyphenol
Molecular FormulaC8H10O3
InChI KeyQSZCGGBDNYTQHH-UHFFFAOYSA-N
SMILESCOC1=CC=CC(O)=C1OC
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Refractive index1.5385 to 1.5405 (20°C, 589 nm)
Appearance (Form)Liquid
GC>=98.5 %
Appearance (Color)Clear orange to brown
Infrared spectrumConforms
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only