Search
Search
| Katalognummer | Menge | Typ |
|---|---|---|
| 1597 | 1 x 10 ml | Kalibrator 4 |
| 1588 | 1 x 10 ml | Kalibrator 1 |
| 1589 | 1 × 25 ml | Kalibrator 1 |
| 1591 | 1 x 10 ml | Kalibrator 2 |
| 1592 | 1 × 25 ml | Kalibrator 2 |
| 1594 | 1 x 10 ml | Kalibrator 3 |
| 1595 | 1 × 25 ml | Kalibrator 3 |
| 1598 | 1 × 25 ml | Kalibrator 4 |
Nutzen Sie die weltweit geschätzte Genauigkeit, Präzision und hohe Chargenstabilität der Thermo Scientific™ DRI™ MultiDrug Urin- Kalibratoren, die für eine Vielzahl von klinisch-chemischen Analysengeräten optimiert sind. Der Anwendungsbereich der Drogentests erweitert sich stetig und DRI Assays erfüllen diese Herausforderung durch das Angebot einer der umfangreichsten Produktpaletten für Drogentests auf dem Markt.