Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD40 Antibodies

          Invitrogen

          CD40 Monoclonal Antibody (5C3), Functional Grade, eBioscience™

          11 Published Figures
          18 References
          View all (231) CD40 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD40 Monoclonal Antibody (5C3), Functional Grade, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (11)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 12

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD40 Antibody (16-0409-85) in Flow

          Staining of normal human peripheral blood cells with Anti-Human CD40 FITC (left) or PE (right).Appropriate isotype controls were used (open histogram).Cells in the lymphocyte population were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          16-0409-85

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1 µg/test
          View 13 publications 13 publications

          Neutralization (Neu)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Functional Assay (Functional)

          Assay-Dependent
          View 4 publications 4 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), Functional Grade, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          5C3

          Conjugate

          Functional Grade Functional Grade Functional Grade
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • FITC
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Blue 690
          • NovaFluor Red 685
          • NovaFluor Red 755
          • NovaFluor Yellow 610
          • NovaFluor Yellow 660
          • NovaFluor Yellow 690
          • NovaFluor Yellow 755
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          500 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_468949

          Product Specific Information

          Description: The 5C3 monoclonal antibody reacts with human CD40, a 45-50 kDa type I transmembrane glycoprotein. CD40 is a member of the TNFR family and is expressed by B lymphocytes, follicular dendritic cells, thymic epithelium, and a subset of peripheral T cells. CD40 regulates B cell development and maturation by inducing Ig isotype-switching and in combination with other signals such as IL-4, protects B cells from surface Ig-induced apoptosis and promotes proliferation. Interaction of CD40 with CD154 (gp39), its ligand on T cells, is important in T-B cell crosstalk and plays a role in costimulation and immune regulation. 5C3 is reported to be used for activation of B cells in in vitro functional assays.

          Applications Reported: The 5C3 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. 5C3 has also been reported in in vitro functional studies.

          Applications Tested: The 5C3 antibody has been tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at less than or equal to 1 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Storage and handling: Use in a sterile environment.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Endotoxin Level: Less than 0.001 ng/µg antibody, as determined by LAL assay.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Target Information

          CD40 is a single-chain glycoprotein and a member of the tumor necrosis factor receptor (TNFR) family, exhibiting significant homology to the Hodgkin's disease-associated antigen, CD30. It is expressed by B lymphocytes, follicular dendritic cells, thymic epithelium, and a subset of peripheral T cells, as well as some epithelial cells, carcinomas, and lymphoid dendritic cells. Notably, CD40 is present on all B cells except plasma cells. CD40 plays a crucial role in regulating B cell development and maturation, inducing immunoglobulin isotype-switching, and protecting B cells from surface Ig-induced apoptosis when combined with other signals such as IL-4. It promotes proliferation and is essential for T cell-dependent immunoglobulin class switching, memory B cell development, and germinal center formation. The interaction between CD40 and its ligand CD154 (gp39) on T cells is vital for T-B cell crosstalk, costimulation, and immune regulation. Adaptor protein TNFR2 interacts with CD40, mediating signal transduction, while the AT-hook transcription factor AKNA is reported to regulate CD40 expression, which may be important for homotypic cell interactions. Additionally, the interaction between CD40 and its ligand is necessary for amyloid-beta-induced microglial activation, suggesting a role in the early pathogenesis of Alzheimer's disease. Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms of CD40 have been identified. Diseases associated with CD40 dysfunction include Type 3 Hyper-IgM immunodeficiency and CD40 ligand deficiency, highlighting its importance in immune and inflammatory responses.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: B cell surface antigen CD40; B cell-associated molecule; B-cell surface antigen CD40; Bp50; CD antigen CD40; CD40; CD40 molecule, TNF receptor superfamily member 5; CD40L receptor; CDw40; Immunoglobulin M; ImmunoglobulinM; MGC9013; sCD40; soluble CD40; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 5

          View more View less

          Gene Aliases: Bp50; CD40; CDW40; p50; TNFRSF5

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P25942

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 958

          View more View less

          Function(s)
          antigen binding protein binding enzyme binding protein domain specific binding ubiquitin protein ligase binding signaling receptor activity
          Process(es)
          immune system process regulation of immunoglobulin production immune response-regulating cell surface receptor signaling pathway cellular calcium ion homeostasis defense response inflammatory response JAK-STAT cascade response to bacterium regulation of gene expression positive regulation of macromolecule biosynthetic process B cell mediated immunity CD40 signaling pathway platelet activation positive regulation of B cell proliferation response to nutrient levels positive regulation of interleukin-12 production response to cobalamin response to interferon-gamma cellular response to erythropoietin B cell proliferation B cell activation defense response to protozoan positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of MAPK cascade protein kinase B signaling positive regulation of blood vessel endothelial cell migration positive regulation of angiogenesis positive regulation of nucleobase-containing compound metabolic process positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of isotype switching to IgG isotypes regulation of immune response positive regulation of developmental process positive regulation of multicellular organismal process defense response to virus protein-containing complex assembly cellular response to lipopolysaccharide cellular response to mechanical stimulus cellular response to interleukin-1 cellular response to tumor necrosis factor positive regulation of protein kinase C signaling response to peptide positive regulation of interleukin-4-mediated signaling pathway positive regulation of endothelial cell apoptotic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline