Decanol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Decanol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Decanol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Decanol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 112-30-1 | C10H22O | 158.28 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Alle anzeigen
Plastikeimer
Katalognummer 165760100
Preis (EUR)
269,65
Exklusiv online
299,00
Ersparnis 29,35 (10%)
Each
Menge:
10 L
Verpackung:
Plastikeimer
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
269,65
Exklusiv online
299,00
Ersparnis 29,35 (10%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS112-30-1
IUPAC Namedecan-1-ol
Molecular FormulaC10H22O
InChI KeyMWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCCCCCCCCCO
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
GC>=98.0 %
Refractive index1.4350 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Appearance (Form)Liquid
Infrared spectrumConforms
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke