Cianoborohidruro de sodio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Cianoborohidruro de sodio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Cianoborohidruro de sodio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Cianoborohidruro de sodio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 25895-60-7 | CH3BNNa | 62.84 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 168550500
Precio (USD)
-
Cantidad:
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS25895-60-7
IUPAC Namesodium cyanoboranuide
Molecular FormulaCH3BNNa
InChI KeyCVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Na+].[BH3-]C#N
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to almost white to light yellow to beige
Appearance (Form)Powder
Titration Iodometric94 to 106 %

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Reactivo de reducción
RUO - Para uso exclusivo en investigación