Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 신제품
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD11b Antibodies

          Invitrogen

          CD11b Monoclonal Antibody (ICRF44), APC, eBioscience™

          36 Published Figures
          57 References
          View all (243) CD11b antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD11b Monoclonal Antibody (ICRF44), APC, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (36)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 37

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD11b Antibody (17-0118-41) in Flow

          Staining of normal human peripheral blood cells with Mouse IgG1 kappa Isotype Control APC (Product # 17-4714-81) (blue histogram) or Anti-Human CD11b APC (purple histogram). Cells in the monocyte (left) or granulocyte (right) gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          17-0118-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.5 µg)/test
          View 57 publications 57 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Baboon, Chimpanzee, Cynomolgus monkey, Human, Rhesus monkey

          Published species

          Cynomolgus monkey, Human, Mouse, Pig

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), APC, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          ICRF44

          Conjugate

          APC APC APC
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 700 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 506
          • FITC
          • NovaFluor Blue 610-70S
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Blue 800
          • NovaFluor Red 710
          • NovaFluor Red 725
          • NovaFluor Red 755
          • NovaFluor Red 800
          • NovaFluor UV 765
          • NovaFluor Violet 690
          • NovaFluor Violet 800
          • NovaFluor Yellow 570
          • NovaFluor Yellow 590
          • NovaFluor Yellow 660
          • NovaFluor Yellow 755
          • NovaFluor Yellow 810
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          651/660 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2016587

          Product Specific Information

          Description: The ICRF44 monoclonal antibody reacts with human CD11b, a 165 kDa adhesion molecule. CD11b associated with integrin beta2 (CD18) is expressed on the surface of monocytes, granulocytes, activated lymphocytes and a subset of NK cells. CD11b is a receptor for intercellular adhesion molecule family members CD54, CD102 and CD50 as well as for iC3b. These adhesions are crucial in cell-cell and cell-matrix interactions.

          Applications Reported: This ICRF44 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This ICRF44 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human blood cells. This can be used at 5 µL (0.5 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Excitation: 633-647 nm; Emission: 660 nm; Laser: Red Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD11b (integrin alpha-M, ITGAM, integrin alpha-X, ITGAX) is a 165 kDa adhesion molecule that associates non-covalently with integrin beta-2 (CD18). The CD11b/CD18 heterodimeric complex is also known as integrin alpha-M beta-2, Mac-1, and CR3 (complement receptor 3). CD11b is expressed on the surface of monocytes/macrophages, granulocytes, activated lymphocytes, a subset of NK cells, a subset of dendritic cells, and microglia in the brain. CD11b/CD18 functions as the receptor for ICAM-1 (CD54), ICAM-2 (CD102), ICAM-4 (CD242), CD14, CD50, CD23, heparin, iC3b, fibrinogen, and Factor X -these adhesions are critical for cell-cell and cell-matrix interactions. CD11b is expressed on 8% of spleen cells, 44% of bone marrow cells, and less than 1% of thymocytes, and is commonly used as a microglial marker in nervous tissue. The expression of CD11b increases during monocyte maturation and expression levels vary on tissue macrophages. Further, peritoneal macrophages are reported to express higher levels of CD11b than splenic macrophages. Diseases associated with CD11b dysfunction include systemic lupus erythematosus 6 and ITGAM-related susceptibility to systemic lupus erythematosus.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: antigen CD11b (p170); CD11; CD11 antigen-like family member B; cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha; complement component 3 receptor 3 subunit; CR-3 alpha chain; glycoprotein Mac-1; human neutrophil antigen 4; integrin alpha M; integrin alpha-M; integrin, alpha M (complement component 3 receptor 3 subunit); leukocyte adhesion glycoprotein precursor; leukocyte adhesion receptor MO1; Mac-1 alpha (Mac1A); MAC-1 alpha subunit; macrophage antigen alpha polypeptide; macrophage-1 antigen alpha subunit; MGC117044; neutrophil adherence receptor alpha-M subunit; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD11B; CR3A; HNA-4; MAC-1; MAC1A; MO1A; SLEB6

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P11215

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3684, (Rhesus monkey) 714832, (Cynomolgus monkey) 101866035, (Chimpanzee) 454069

          View more View less

          Function(s)
          beta-amyloid binding complement component C3b binding obsolete cell adhesion receptor activity integrin binding protein binding heat shock protein binding signaling receptor activity cargo receptor activity macromolecular complex binding integrin
          Process(es)
          microglial cell activation response to amphetamine complement receptor mediated signaling pathway response to ischemia receptor-mediated endocytosis phagocytosis, engulfment cell adhesion cell-matrix adhesion integrin-mediated signaling pathway response to mechanical stimulus ectodermal cell differentiation forebrain development response to estradiol positive regulation of superoxide anion generation cell-cell adhesion mediated by integrin heterotypic cell-cell adhesion positive regulation of neutrophil degranulation negative regulation of dopamine metabolic process leukocyte adhesion to vascular endothelial cell positive regulation of protein targeting to membrane beta-amyloid clearance cell-cell adhesion response to Gram-positive bacterium complement-mediated synapse pruning vertebrate eye-specific patterning positive regulation of microglial cell mediated cytotoxicity response to curcumin
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5d6d8bc979-btsjk:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: e71199a02a6c1449b2ac9ded8316d5734e8aa2de
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.62.0-2026.11.45-1.0