Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • P-Selectin (CD62P) Antibodies

          Invitrogen

          CD62P (P-Selectin) Monoclonal Antibody (Psel.KO2.3), APC, eBioscience™

          18 Published Figures
          18 References
          View all (61) P-Selectin (CD62P) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD62P (P-Selectin) Monoclonal Antibody (Psel.KO2.3), APC, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (18)
          CD62P (P-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD62P (P-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 19

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD62P (P-Selectin) Antibody (17-0626-80) in Flow

          Staining of thrombin-activated human platelets with Anti-Human CD41a FITC (Product # 11-0419-42) and 0.125 µg of Mouse IgG1 K Isotype Control APC (Product # 17-4714-81) (left) or 0.125 µg of Anti-Human/Mouse CD62P (P-selectin) APC (right). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD62P (P-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62P (P-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62P (P-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62P (P-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62P (P-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62P (P-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62P (P-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62P (P-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62P (P-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62P (P-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62P (P-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62P (P-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62P (P-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62P (P-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62P (P-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62P (P-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62P (P-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62P (P-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62P (P-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          17-0626-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.25 µg/test
          View 18 publications 18 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), APC, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          Psel.KO2.3

          Conjugate

          APC APC APC
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 786
          • PE 
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 600
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          651/660 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_11218294

          Product Specific Information

          Description: The Psel.KO2.3 monoclonal antibody reacts with mouse CD62P (also known as P-selectin and GMP-140), a 140-kDa cell adhesion molecule that can be induced on endothelial cells and platelets. During inflammation, this selectin mediates adhesion of monocytes and neutrophils to activated platelets, as well as leukocyte rolling on endothelial cells. The major ligand for CD62P on neutrophils is P-selectin glycoprotein ligand-1 (PSGL-1). This monoclonal antibody recognizes an epitope that is conserved across several species (e.g. mouse, human, and rat) and has not been reported to block cell adhesion.

          Applications Reported: This Psel.KO2.3 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This Psel.KO2.3 antibody has been tested by flow cytometric analysis on thrombin-activated human platelets. This can be used at less than or equal to 0.25 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 633-647 nm; Emission: 660 nm; Laser: Red Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          P-selectin (Selectin P, GMP-140, LECAM3, CD62 antigen-like family member) is a 140 kDa type 1 transmembrane glycoprotein, and is one of the most commonly studied proteins that regulate cell rolling. P-selectin is stored in the Weibel-Palade bodies of endothelial cells, as well as in a-granules of platelets. From there, it can be rapidly brought to the cell surface after exposure to thrombin, histamine, complement 5a, Ca21 ionophores, or adenosine diphosphate. P-selectin protein redistributes to the plasma membrane during platelet activation and degranulation and mediates the interaction of activated endothelial cells or platelets with leukocytes. P-selectin plays an important role in adhesive processes between leucocytes and endothelial cells, and is a calcium dependent receptor that binds to sialylated forms of Lewis blood group carbohydrate antigens found on neutrophils and monocytes. P-selectin is constitutively expressed in inflammation and contributes to atherogenesis, thrombosis and tissue destruction. Clinically, P-selectin is used to distinguish heparin induced thrombocytopenia with and without thrombosis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD62 antigen-like family member P; FLJ45155; GMP-140; granule membrane protein 140; granule membrane protein 140kDa; granule membrane protein-140 (GMP-140) precursor; granulocyte membrane protein; leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 3; platelet activation dependent granule-external membrane protein; platelet activation-dependent granule to external membrane protein; platelet alpha-granule membrane protein; RP1-86F14.2; selectin P (granule membrane protein 140kDa antigen CD62) isoform SELP_1; selectin P (granule membrane protein 140kDa antigen CD62) isoform SELP_3; selectin P (granule membrane protein 140kDa, antigen CD62); unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD62; CD62P; GMP-140; GMP140; GRMP; LECAM3; PADGEM; PSEL

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P16109, (Mouse) Q01102

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6403, (Mouse) 20344

          View more View less

          Function(s)
          lipopolysaccharide binding integrin binding calcium ion binding protein binding heparin binding sialic acid binding signaling receptor activity fucose binding glycosphingolipid binding calcium-dependent protein binding oligosaccharide binding
          Process(es)
          positive regulation of leukocyte migration regulation of cellular extravasation inflammatory response cell adhesion heterophilic cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules leukocyte cell-cell adhesion positive regulation of platelet activation calcium-dependent cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules regulation of integrin activation response to cytokine positive regulation of cell adhesion leukocyte migration leukocyte tethering or rolling positive regulation of protein kinase B signaling cellular response to interleukin-6 cell-cell adhesion positive regulation of leukocyte tethering or rolling response to lipopolysaccharide defense response to Gram-negative bacterium
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-5d76f9f486-n5jxz:80/100.66.73.31:80.
          git-commit: 08b979eaab39376f31a39358ffa32de998e3c7f7
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/3.6.0-offline-prod