Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • Transferrin Receptor (CD71) Antibodies

          Invitrogen

          CD71 (Transferrin Receptor) Monoclonal Antibody (OKT9 (OKT-9)), APC, eBioscience™

          Advanced Verification
          38 Published Figures
          36 References
          View all (142) Transferrin Receptor (CD71) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD71 (Transferrin Receptor) Monoclonal Antibody (OKT9 (OKT-9)), APC, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (38)
          • Advanced Verification (1)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 40

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody (17-0719-41) in Flow

          Staining of 3-day anti-CD3/CD28-stimulated normal human peripheral blood cells with Mouse IgG1 kappa Isotype Control APC (Product # 17-4714-81) (blue histogram) or Anti-Human CD71 (Transferrin Receptor) APC (purple histogram). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody

          Product Details

          17-0719-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.06 µg)/test
          View 36 publications 36 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), APC, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          OKT9 (OKT-9)

          Conjugate

          APC APC APC
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 700 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant Violet 421
          • FITC
          • Functional Grade
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          651/660 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10669591

          Product Specific Information

          Description: The OKT9 monoclonal antibody reacts with human CD71, a 170-180 kDa type II transmembrane protein. CD71, the transferrin receptor, exists as a homodimer on the cell surface and is essential for cellular growth. CD71 is expressed by immature proliferating cells and at low levels on resting mature lymphocytes. Antigen or mitogen stimulation of T and B cells upregulates the expression of CD71.

          Applications Reported: This OKT9 (OKT-9) antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This OKT9 (OKT-9) antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of stimulated human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (0.06 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Excitation: 633-647 nm; Emission: 660 nm; Laser: Red Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          Cellular uptake of iron occurs via receptor-mediated endocytosis of ligand-occupied transferrin receptor into specialized endosomes. Endosomal acidification leads to iron release. The apotransferrin-receptor complex is then recycled to the cell surface with a return to neutral pH and the concomitant loss of affinity of apotransferrin for its receptor. Transferrin receptor is necessary for development of erythrocytes and the nervous system. Serum transferrin receptor (sTfR) is used as a means of detecting erythropoietin (EPO) misuse by athletes and as a diagnostic test for anemias resulting from a number of conditions including rheumatoid arthritis, pregnancy, irritable bowel syndrome and in HIV patients.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD antigen CD71; CD71; p90; T9; TR; transferrin receptor; Transferrin receptor 1; Transferrin receptor protein 1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD71; IMD46; p90; T9; TFR; TFR1; TFRC; TR; TRFR

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q1HE24

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7037

          View more View less

          Function(s)
          virus receptor activity RNA binding double-stranded RNA binding transferrin receptor activity protein binding protein kinase binding Hsp70 protein binding identical protein binding protein homodimerization activity macromolecular complex binding chaperone binding
          Process(es)
          regulation of cell growth response to hypoxia iron ion transport cellular iron ion homeostasis endocytosis receptor-mediated endocytosis acute-phase response signal transduction cell surface receptor signaling pathway response to nutrient response to iron ion response to manganese ion positive regulation of gene expression negative regulation of mitochondrial fusion osteoclast differentiation positive regulation of B cell proliferation positive regulation of protein complex assembly receptor internalization response to retinoic acid transferrin transport intracellular signal transduction positive regulation of T cell proliferation regulation of cell proliferation negative regulation of apoptotic process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of isotype switching response to copper ion viral entry into host cell multicellular organismal iron ion homeostasis cellular response to xenobiotic stimulus regulation of postsynaptic membrane neurotransmitter receptor levels transport across blood-brain barrier positive regulation of protein localization to nucleus cellular response to leukemia inhibitory factor
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-8pzg4:80/100.66.75.138:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline