Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • LAG-3 (CD223) Antibodies

          Invitrogen

          CD223 (LAG-3) Monoclonal Antibody (3DS223H), APC, eBioscience™

          7 Published Figures
          18 References
          View all (125) LAG-3 (CD223) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD223 (LAG-3) Monoclonal Antibody (3DS223H), APC, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (7)
          CD223 (LAG-3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD223 (LAG-3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 8

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD223 (LAG-3) Antibody (17-2239-41) in Flow

          Normal human peripheral blood cells were stimulated for 3 days with Human IL-2 Recombinant Protein (Product # 14-8029-81), Anti-Human CD3, and Anti-Human CD28 Functional Grade Purifieds (Product # 16-0037-81 and Product # 16-0289-81). These cells were then surface stained with Anti-Human CD8a FITC (Product # 11-0087-42) and Mouse IgG1 K Isotype Control APC (Product # 17-4714-81) (left) or Anti-Human CD223 (LAG-3) APC (right). Viable cells, as determined by Fixable Viability Dye eFluor® 450 (Product # 65-0863-14), in the lymphocyte gate wer... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD223 (LAG-3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD223 (LAG-3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD223 (LAG-3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD223 (LAG-3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD223 (LAG-3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD223 (LAG-3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD223 (LAG-3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD223 (LAG-3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          17-2239-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.06 µg)/test
          View 18 publications 18 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Rhesus monkey

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), APC, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          3DS223H

          Immunogen

          hCD223-FC PFA 4%

          Conjugate

          APC APC APC
          • Alexa Fluor 514 
          • Alexa Fluor 647 
          • Alexa Fluor 660 
          • Alexa Fluor 700 
          • Alexa Fluor Plus 488 
          • Alexa Fluor Plus 555 
          • Alexa Fluor Plus 647 
          • APC-eFluor 780
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • eFluor 506
          • FITC
          • NovaFluor Blue 510
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Red 700
          • NovaFluor Yellow 590
          • NovaFluor Yellow 610
          • NovaFluor Yellow 700
          • NovaFluor Yellow 730
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          651/660 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2573185

          Product Specific Information

          Description: This 3DS223H monoclonal antibody recognizes human CD223 also known as Lymphocyte Activation Gene 3 (LAG-3). LAG-3 is a 70-kDa surface glycoprotein belonging to the Ig superfamily with homology to CD4. LAG-3 binds to MHC class II with higher affinity than CD4 and is thought to be involved in the negative regulation of T cell activation and homeostatic proliferation. Surface expression of LAG-3 has been reported on activated T cells (including regulatory T cells) and NK cells. CD8+ T cells usually express LAG-3 at significantly higher levels than CD4+ T cells. Coexpression of LAG-3 and CD49b has been proposed to identify human and mouse Type 1 regulatory T cells (Tr1 cells).

          This 3DS223H antibody will recognize a formaldehyde-fixed epitope.

          Applications Reported: This 3DS223H antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This 3DS223H antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of stimulated normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (0.06 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Excitation: 633-647 nm; Emission: 660 nm; Laser: Red Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          LAG-3 is a 70-kDa surface glycoprotein in the immunoglobulin superfamily, with structural homology to CD4. It binds to MHC class II molecules with higher affinity than CD4 and is involved in the negative regulation of T cell activation and homeostatic proliferation. LAG-3 is expressed on the surface of activated T cells, including regulatory T cells, and NK cells. Notably, CD8+ T cells express LAG-3 at significantly higher levels than CD4+ T cells. Additionally, the coexpression of LAG-3 and CD49b has been proposed as a marker for identifying Type 1 regulatory T cells (Tr1 cells) in both humans and mice. This highlights LAG-3s role in immune regulation and its potential as a target for therapeutic interventions in immune-related conditions.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: lymphocyte-activation gene 3; sLAG 3; sLAG3; soluble LAG 3lymphocyte activating 3; soluble LAG3; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD223

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P18627

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3902

          View more View less

          Function(s)
          antigen binding transmembrane signaling receptor activity protein binding MHC class II protein binding
          Process(es)
          plasmacytoid dendritic cell activation negative regulation of T cell mediated immune response to tumor cell cell surface receptor signaling pathway negative regulation of regulatory T cell differentiation regulation of immune response negative regulation of T cell receptor signaling pathway negative regulation of T cell activation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-n2np5:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0