Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CX3CR1 Antibodies

          Invitrogen

          CX3CR1 Monoclonal Antibody (2A9-1), APC, eBioscience™

          3 Published Figures
          5 References
          View all (42) CX3CR1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CX3CR1 Monoclonal Antibody (2A9-1), APC, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (3)
          CX3CR1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CX3CR1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CX3CR1 Antibody (17-6099-41) in Flow

          Staining of normal human peripheral blood cells with Anti-Human CD56 (NCAM) PE (Product # 12-0567-42) and Rat IgG2b K Isotype Control APC (Product # 17-4031-82) (left) or Anti-Human CX3CR1 APC (right). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CX3CR1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CX3CR1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CX3CR1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CX3CR1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          17-6099-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.125 µg)/test
          View 5 publications 5 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2b, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2b kappa Isotype Control (eB149/10H5), APC, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          2A9-1

          Conjugate

          APC APC APC
          • Alexa Fluor 488 
          • Biotin 
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 702
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          651/660 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_11148939

          Product Specific Information

          Description: This 2A9-1 monoclonal antibody reacts with human CX3CR1, which is the receptor for fractalkine, a transmembrane chemokine of the CX3C family. CX3CR1 is a seven transmembrane G protein-coupled receptor expressed on CD16+ NK cells, T cells (e.g. CD8+, CD4+, and gamma/delta), and monocytes. In non-immune cells, CX3CR1 has been found on osteoclast precursors and microglia. Little to no CX3CR1 surface expression can be detected on B cells and granulocytes. Together, fractalkine and its receptor mediate cell-cell adhesion and chemotaxis of NK cells, T cells, and monocytes. The expression of CX3CR1 has also been correlated with high levels of intracellular perforin and granzyme B.

          Applications Reported: This 2A9-1 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This 2A9-1 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (0.125 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Excitation: 633-647 nm; Emission: 660 nm; Laser: Red Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CX3CR1 is one of the chemokine receptors that are required as coreceptors for HIV infection. The genes encoding human, mouse, and rat CX3CR1 were cloned and designated V28 and CMKBRL1, CX3CR1, and RBS11, respectively. The encoded seven transmembrane protein was recently identified as the receptor for a novel transmembrane molecule, fractalkine, and renamed CX3CR1. Recently, CX3CR1 was found to serve as a coreceptor for HIV-1 and HIV-2 envelope fusion and virus infection, which can be inhibited by fractokine. CX3CR1 mediates leukocyte migration an d adhesion. CX3CR1 is expressed in a variety of human tissues and cell lines.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: beta chemokine receptor-like 1; C-X3-C CKR-1; chemokine (C-C) receptor-like 1; chemokine (C-X3-C motif) receptor 1; chemokine (C-X3-C) receptor 1; CMK-BRL-1; CMK-BRL1; Cx3c; fractalkine receptor; G-protein coupled receptor 13; Scyd1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CCRL1; CMKBRL1; CMKDR1; GPR13; GPRV28; V28

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P49238

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1524

          View more View less

          Function(s)
          cytokine receptor activity G-protein coupled receptor activity chemokine receptor activity protein binding G-protein coupled peptide receptor activity C-C chemokine receptor activity C-X3-C chemokine receptor activity C-C chemokine binding C-X3-C chemokine binding CX3C chemokine receptor binding
          Process(es)
          positive regulation of neuroblast proliferation adaptive immune response microglial cell activation involved in immune response response to ischemia chemotaxis immune response cellular defense response cell adhesion G-protein coupled receptor signaling pathway phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway positive regulation of cytosolic calcium ion concentration cell-cell signaling brain development response to wounding cytokine-mediated signaling pathway calcium-mediated signaling central nervous system maturation leukocyte chemotaxis regulation of tumor necrosis factor production negative regulation of interleukin-1 beta production social behavior autocrine signaling positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling innate immune response regulation of nitric oxide biosynthetic process regulation of synaptic plasticity host-mediated regulation of intestinal microbiota composition regulation of neurogenesis positive regulation of neurogenesis modulation of synaptic transmission leukocyte tethering or rolling positive regulation of protein kinase B signaling synapse maturation cell chemotaxis antifungal innate immune response chemokine-mediated signaling pathway cellular response to lipopolysaccharide cellular response to cytokine stimulus positive regulation of monocyte chemotaxis synapse pruning negative regulation of hippocampal neuron apoptotic process multiple spine synapse organization, single dendrite regulation of microglial cell migration negative regulation of microglial cell mediated cytotoxicity negative regulation of apoptotic signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-8lbpj:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0