Product Image
Thermo Scientific Chemicals

Benzylcyanid, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 140-29-4 | C8H7N | 117.15 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
Katalognummer 180945000
Preis (EUR)
-
Menge:
500 mL
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS140-29-4
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
GC>=99.0 %
Refractive index1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Appearance (Form)Liquid
Infrared spectrumConforms
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only