2,3,4-Trimethoxybenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
2,3,4-Trimethoxybenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
2,3,4-Trimethoxybenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2,3,4-Trimethoxybenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 573-11-5 | C10H12O5 | 212.2 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 183471000
Preis (EUR)
91,10
Each
Menge:
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
91,10
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS573-11-5
IUPAC Name2,3,4-trimethoxybenzoate
Molecular FormulaC10H11O5
InChI KeyHZNQSWJZTWOTKM-UHFFFAOYSA-M
SMILESCOC1=CC=C(C([O-])=O)C(OC)=C1OC
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to off-white
Melting point99°C to 102°C
Titration with NaOH>=98.0 %
Appearance (Form)Crystalline powder
Infrared spectrumConforms
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only