Zubehör für Serie 1300 biologische Sicherheitswerkbänke der Klasse II, Typ A2
Thermo Scientific™

Zubehör für Serie 1300 biologische Sicherheitswerkbänke der Klasse II, Typ A2

Diese optionalen Untergestelle, UV-Leuchten, Armstützen, Fußstützen, Ventile und Schläuche optimieren die Konfigurationsflexibilität der biologischen Sicherheitswerkbänke Klasse II, Serie 1300, Typ A2.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerProdukttyp
1911306Vakuumventil, Mehrzweckschläuche
191127Fußstütze
19113024 ft. Schrank mit verstellbarem Ständer
19113036 ft. Schrank mit verstellbarem Ständer
1911304Brennb. Gase Ventil – Universelle Leitungen
1911305Ventil nicht-brennbare Gase – Universelle Leitungen
1911307Wasserventil für Mehrzweckschläuche
1911308Brenngasventil, Std
1911309Ventil nicht-brennbare Gase, Std
1911310Vakuumventil, Std
1911311Wasserventil, Std
1911312IV-Beutelhalter-Kit
1911313Armstütze
1911316Abluftanschluss mit Zugunterbrecher, Zubehör
1911317Abluftanschluss mit Zugunterbrecher, Zubehör
1911318UV-Licht-Option, Qi
1911319UV-Licht, 3/4 ft. Schrank
1911321Abluftleitung, Rechts, 1355/1385
1911322Ständer mit Rollen, 4 ft. Schrank
1911346Ständer mit Rollen, 6 ft. Schrank
1911367Abluftleitung, Rechts, 1357/387
1911368UV-Licht für 6 ft. Schrank
1911369Abluftleitung, Links, 1355/1385
1911370Abluftleitung, Links, 1357/1387
1911381Luft, Gasleitungen, Rechts, 1345/1375
1911382Luft, Gasleitungen, Links, 1345/1375
1911383Luft, Gasleitungen, Rechts, 1347/1377
1911384Luft, Gasleitungen, Links, 1347/1377
1911389Luft, Gasleitungen, Alle, 1345/1375
1911391Luft, Gasleitungen, Alle, 1347/1377
50119128Elektrisch verstellbarer Ständer, 6 ft. Schrank
Katalognummer 1911306
Preis (EUR)
-
Produkttyp:
Vakuumventil, Mehrzweckschläuche

Nutzen Sie dieses Thermo Scientific™ Zubehör für biologische Sicherheitswerkbänke der Klasse II, Serie 1300, Typ A2, um die Flexibilität dieser Werkbänke zu erhöhen. Zubehör umfasst optionale Untergestelle, UV-Beleuchtung, Armstützen, Fußstützen, Ventile und Schläuche.

Untergestelle

  • Manuelle und elektrische Untergestelle bieten eine bequeme Arbeitsflächenhöhe von 30-37 in. (75-95 cm) für Anwendungen im Sitzen oder Stehen
  • Manuelle Untergestelle können in Schritten von etwa 1 in. verstellt werden; elektrische Untergestelle sind uneingeschränkt verstellbar
  • Der Rollkraftrastständer bietet eine bequeme, feste Arbeitshöhe von 34 in. (86 cm) für Anwendungen im Sitzen; für begrenzte Mobilität der Werkbank zu Reinigungszwecken konzipiert
  • Untergestelle sind in den Paketen enthalten

UV-Licht

  • Bietet eine sichere und einfache Methode zur Werkbankdesinfektion
  • Wird werkseitig installiert; mit der Werkbank zu bestellen
  • In den Paketen enthalten

Armstütze und Fußstütze

  • Die Armstützen aus Edelstahl (ein Paar) bieten ergonomische Unterstützung des Unterarms und bessere Reichweite über die Werkbank mit geringerer Störung des Luftstroms; in den Paketen enthalten
  • Die Fußstütze bietet ergonomische Unterstützung für die Füße und die Haltung bei Anwendungen im Sitzen

IV Bag Holder Kit

  • Stange und 12 Haken
  • Zum Aufhängen von IV-Beuteln nahe der inneren Decke der Werkbank

Ventile

  • Für Standardanwendungen oder Mehrzweckschläuche
  • Ventile für Standardanwendungen haben Beschläge mit einem langen Stiel, die für Medienzufuhr über Seitenzugriff geeignet sind
  • Kurze Schlauchstiele an Mehrzweckschlauch-Ventilen durchdringen die Seitenwand der Werkbank nicht
  • Ventil für brennbare Gase: Für die Abgabe brennbarer Gase im Arbeitsraum der Werkbank
  • Ventil für nicht-brennbare Gase: Für die Abgabe nicht-brennbarer Gase im Arbeitsraum der Werkbank
  • Vakuumventil: Für das Einleiten eines Vakuums in den Arbeitsraum der Werkbank
  • Wasserventil: Für die Abgabe von Wasser im Arbeitsraum der Werkbank

Hülsen-Abluftkanal-Übergang

  • Ermöglicht den Anschluss der Werkbank an ein externes Abluftsystem zur Entfernung von flüchtigen giftigen Chemikalien oder Radionukliden, die in der Werkbank verwendet werden
  • Die Methode wird nach NSF/ANSI™ 49 für biologische Sicherheitswerkbänke der Klasse II, Typ A2 mit einem externen Abluftsystem empfohlen

Mehrzweckschläuche für Abluftsysteme

  • Ermöglicht den Anschluss der Werkbank an ein externes Abluftsystem zur Entfernung von flüchtigen giftigen Chemikalien oder Radionukliden, die in der Werkbank verwendet werden
  • Wird werkseitig installiert; muss mit der Werkbank bestellt werden

Mehrzweckschläuche für Luft-/Gaszufuhr

  • Ermöglicht die Leitung von Luft und Gas durch die Decke, die Seiten oder den Boden der Werkbank, um die Stellfläche für Versorgungsleitungen zur Werkbank so weit wie möglich zu verringern
  • Maximal zwei verplombte Anschlüsse pro Seite
  • Wird werkseitig installiert; muss mit der Werkbank bestellt werden
  • Bei Werkbänken mit Edelstahlauskleidung bitte die eindeutige Teilenummer angeben, statt die linke und rechte Seite einzeln zu bestellen
Specifications
BeschreibungVacuum Valve for Universal Piping Option
Zur Verwendung mit (Geräte)Bio Safety Cabinet
Höhe (angloamerikanisch)30 in. to 37 in.
ProdukttypVakuumventil, Mehrzweckschläuche
Zertifizierung/KonformitätNSF/ANSI 49, Class II Type A2
Unit SizeEach