Tetrabutylammoniumfluorid, 1 M-Lösung in THF, mit ca. 5 % Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Tetrabutylammoniumfluorid, 1 M-Lösung in THF, mit ca. 5 % Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Tetrabutylammoniumfluorid, 1 M-Lösung in THF, mit ca. 5 % Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Tetrabutylammoniumfluorid, 1 M-Lösung in THF, mit ca. 5 % Wasser, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 429-41-4 | C16H36FN | 261.47 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 ml
100 ml
500 ml
2,5 l
Katalognummer 201951000
Preis (EUR)
118,65
Exklusiv online
132,00
Ersparnis 13,35 (10%)
Each
Menge:
100 ml
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
118,65
Exklusiv online
132,00
Ersparnis 13,35 (10%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS429-41-4
IUPAC Nametetrabutylazanium fluoride
Molecular FormulaC16H36FN
InChI KeyFPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
SMILES[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear yellow to amber to light green to brown
Water=<8 %
Titration with HClO40.90 to 1.10 M
Appearance (Form)Solution
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
RUO – Research Use Only