Natriumiodid, ≥ 99 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Natriumiodid, ≥ 99 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Natriumiodid, ≥ 99 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Natriumiodid, ≥ 99 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7681-82-5 | INa | 149.89 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Katalognummer 203182500
Preis (EUR)
100,00
Each
Menge:
250 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
100,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7681-82-5
IUPAC Namesodium iodide
Molecular FormulaINa
InChI KeyFVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES[Na+].[I-]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White
Loss on drying=<3 % (1 g, 105°C, 3 h)
Appearance (Form)Crystalline powder
Titration Argentometric>=99.0 % (on dried substance)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke