Nalgene™ PETG-Diagnostikflaschen mit Verschluss: Steril
Nalgene™ PETG-Diagnostikflaschen mit Verschluss: Steril
Nalgene™ PETG-Diagnostikflaschen mit Verschluss: Steril
Nalgene™ PETG-Diagnostikflaschen mit Verschluss: Steril
Thermo Scientific™

Nalgene™ PETG-Diagnostikflaschen mit Verschluss: Steril

Die sterile Probennahme, Lagerung und der Versand von Reagenzien sind mit diesen klaren PETG-Flaschen mit auslaufsicheren HDPE-Verschlüssen mit weißer Einlage möglich.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerKapazität (metrisch)
2035-001010 ml
2035-00055 ml
2035-002020 ml
Katalognummer 2035-0010
Preis (EUR)
208,00
Case of 100
Kapazität (metrisch):
10 ml
Preis (EUR)
208,00
Case of 100
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Diagnostikflaschen mit Verschluss ermöglichen das sterile Entnehmen, Lagern und Transportieren von Reagenzien und Pufferlösungen. Diese Flaschen bestehen aus pyrogenfreiem und nicht zytotoxischem Polyethylenterephthalat-Copolymer und haben einen weißen Verschluss aus HDPE (Polyethylen mit hoher Dichte) mit Einlage.
Merkmale:
  • Sterilitätsgrad von 10-6 SAL
  • Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
  • PETG-Flasche mit weißem Verschluss aus Polyethylen mit hoher Dichte mit Einlage (Verschlussgröße 20-415)
  • Auslaufsicher†

Bestellinformationen:

Diagnostikflaschen werden mit aufgesetztem Verschluss eingeschweißt auf einem Tablar geliefert.

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.

† Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen 2 Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne das Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt.

Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.

†Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher”: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen.

Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.

Specifications
Fassungsvermögen0,33 oz., 10 ml
Kapazität (angloamerikanisch)0,33 oz.
Zertifizierung/KonformitätGemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Diagnostikflaschen entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
VerschlussmaterialPolypropylen
Verschlussgröße20-415 mm
Durchmesser (metrisch)24 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals11 mm
Höhe (angloamerikanisch)2,2 in.
Höhe (metrisch)56 mm
Halsausführung20 bis 415 mm
Anzahl pro Karton100
Anzahl pro Packung20
ProdukttypDiagnostik-Flasche
FormRund
Kapazität (metrisch)10 ml
Closure IncludedJa
FarbeWeiß
GraduatedNein
MaterialPETG
ÖffnungEng
SterilitätSteril
Unit SizeCase of 100