Tampón de unión de IgG para proteína A Pierce™
Thermo Scientific™

Tampón de unión de IgG para proteína A Pierce™

Los tampones de elución y unión de IgG Thermo Scientific Pierce aseguran un alto rendimiento en la purificación de anticuerposMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
210073,75 L
210011 L
Número de catálogo 21007
Precio (MXN)
-
Cantidad:
3,75 L
Pedido a granel o personalizado
Los tampones de elución y unión de IgG Thermo Scientific Pierce aseguran un alto rendimiento en la purificación de anticuerpos no desnaturalizados con soportes de purificación de IgG por afinidad, como los la proteína A y la proteína G en agarosa granulada. El tampón de unión de IgG a la proteína A es un tampón a base de fosfato que contiene glicerol y EDTA, formulado para la purificación de anticuerpos mediante la proteína A.

Características compartidas de todos los tampones de elución y unión de IgG Thermo Scientific Pierce:

Listos para usar: soluciones cuidadosamente formuladas y prefiltradas una vez
Tres tampones de unión: optimizados para la proteína A, la proteína G o proteína A/G
Dos opciones de tampón de elución: ácido (pH 2,8) o alta concentración de sal (casi neutro)
Versátil: los tampones de elución son adecuados para la purificación por afinidad anticuerpo-antígeno

Productos disponibles para cada método de purificación de anticuerpos:
Tampón de unión IgG de proteína A: pH 8,0; a base de fosfato; contiene glicerol y EDTA
Tampón de unión IgG de proteína A/G: pH 8,0; a base de fosfato; contiene EDTA
Tampón de unión IgG de proteína G: pH 5,0; contiene un 0,02 % de azida sódica
Tampón de elución IgG: pH 2,8; a base de amina
Tampón de unión suave Ag/Ac: pH 8,0; sin fosfato; contiene 0,05 % de azida sódica
Tampón de elución suave Ag/Ac: pH 6,6; alta concentración de sal (fuerza iónica)

Productos relacionados
Tampón de elución de IgG Pierce™
Tampón de unión de IgG de proteína G Pierce™

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
Nombre del producto químico o materialTampón de unión
Almacenamiento recomendado4 °C
Forma físicaLíquido
Línea de productosPierce
Cantidad3,75 L
pH8
Unit SizeEach