Tampón de unión de IgG para proteína G Pierce™
Thermo Scientific™

Tampón de unión de IgG para proteína G Pierce™

Los tampones de elución y unión de IgG Thermo Scientific Pierce aseguran un alto rendimiento en la purificación de anticuerposMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
210191 L
210113,75 L
Número de catálogo 21019
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 L
Pedido a granel o personalizado
Los tampones de elución y unión de IgG Thermo Scientific Pierce aseguran un alto rendimiento en la purificación de anticuerpos no desnaturalizados con soportes de purificación de IgG por afinidad, como los la proteína A y la proteína G en agarosa granulada. El tampón de unión de IgG de proteína G está formulado específicamente para la purificación de anticuerpos mediante la proteína G.

Características compartidas de todos los tampones de unión y elución de IgG Thermo Scientific Pierce:

• Listos para usar: soluciones cuidadosamente formuladas y prefiltradas una vez
• Tres tampones de unión: optimizados para la proteína A, la proteína G o proteína A/G
• Dos opciones de tampón de elución: ácido (pH 2,8) o alta concentración de sal (casi neutro)
• Versátil: los tampones de elución son adecuados para la purificación por afinidad anticuerpo-antígeno

Productos disponibles para cada método de purificación de anticuerpos:
• Tampón de unión IgG de proteína A: pH 8,0; a base de fosfato; contiene glicerol y EDTA
• Tampón de unión IgG de proteína A/G: pH 8,0; a base de fosfato; contiene EDTA
• Tampón de unión IgG de proteína G: pH 5,0; contiene un 0,02 % de azida sódica
• Tampón de elución IgG: pH 2,8; a base de amina
• Tampón de unión suave Ag/Ac: pH 8,0; sin fosfato; contiene 0,05 % de azida sódica
• Tampón de elución suave Ag/Ac: pH 6,6; alta concentración de sal (fuerza iónica)

Productos relacionados
Tampón de elución de IgG Pierce™
Tampón de unión de IgG de proteína A Pierce™

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
Nombre del producto químico o materialTampón de unión
Almacenamiento recomendado4 °C
Forma físicaLíquido
Línea de productosPierce
Cantidad1 L
pH5
Unit SizeEach