DMEM/F-12, ohne Glutamin
Gibco™

DMEM/F-12, ohne Glutamin

Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nährstoffmischung F-12 (DMEM/F-12) ist ein weit verbreitetes Basalmedium für die Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugerzellen. ErfolgreichWeitere Informationen
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerMenge
21331046
auch als 21331-046 bezeichnet
10 x 500 mL
21331020500 mL
Katalognummer 21331046
auch als 21331-046 bezeichnet
Preis (EUR)
138,26
Sonderangebot
Exklusiv online
Endet: 31-Dec-2026
223,00
Ersparnis 84,74
Each
Menge:
10 x 500 mL
Customize this product
Preis (EUR)
138,26
Sonderangebot
Exklusiv online
Endet: 31-Dec-2026
223,00
Ersparnis 84,74
Each
Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nährstoffmischung F-12 (DMEM/F-12) ist ein weit verbreitetes Basalmedium für die Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugerzellen. Erfolgreich in DMEM/F-12 kultivierte Zellen umfassen MDCK, Gliazellen, Fibroblasten, menschliche Endothel-Zellen und Ratten-Fibroblasten. Wir bieten viele Gibco™ DMEM/F-12-Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Zusammensetzung mithilfe des Medien-Auswahlwerkzeuges.

Dieses DMEM/F-12 wird wie folgt modifiziert:

MitOhne
PhenolrotL-Glutamin
HEPES
Die vollständige Zusammensetzung ist verfügbar.

Gibco™ DMEM/F-12 ist eine 1:1-Mischung aus DMEM- und Ham's F-12. Diese Formulierung kombiniert die hohen Konzentrationen von Glukose, Aminosäuren und Vitaminen von DMEM mit dem breiten Spektrum verschiedener Komponenten von F-12.

cGMP-konformes Fertigungs- und Qualitätssystem
Gibco™ DMEM/F-12 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Die Einrichtung ist bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und nach ISO 13485 zertifiziert.

DMEM/F-12 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund kann bei DMEM/F-12 eine Supplementierung, gewöhnlicherweise mit 10 % fötalem Rinderserum (FBS), erforderlich sein. DMEM/F-12 nutzt ein Natriumbikarbonat-Puffersystem und daher ist eine 5 bis 10 % CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts erfordelrich.
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.
Specifications
Konzentration1x
Fertigungsqualität, HerstellungsqualitätcGMP-compliant under the ISO 13485 standard
ProduktlinieGibco
ProdukttypDulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM)
Menge10 x 500 mL
Haltbarkeit12 Monate
Culture TypeSäugetierzellkultur
FormFlüssig
Serum LevelStandard-Serumzugabe
SterilitätSteril gefiltert
Mit AdditivenHoher Glukosegehalt, Phenolrot, Natriumpyruvat
Ohne AdditiveKein Glutamin, Keine HEPES
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Do you offer DMEM/F12 medium without folic acid?

We do not offer DMEM/F12 medium without folic acid as a standard catalog product. However, our Customs group can make it for you as a custom media. If you are interested, please complete this Custom order inquiry form PDF (https://www.thermofisher.com/content/dam/LifeTech/global/applied-sciences/pdfs/Bioproduction/Gibco-Custom-Media-Buffers-Request-Form.pdf) and email it to custommedia@thermofisher.com. Our Customs group will review your requirements and get back to you within a couple of days with pricing, ordering information, and lead time. After that, you have the choice of proceeding with an “official” order or declining.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.