Kaliumperchlorat, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Kaliumperchlorat, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Kaliumperchlorat, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Kaliumperchlorat, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Kaliumperchlorat, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7778-74-7 | ClKO4 | 138.54 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Katalognummer 221360025
Preis (EUR)
323,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
323,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7778-74-7
IUPAC Namepotassium perchlorate
Molecular FormulaClKO4
InChI KeyYLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
SMILES[K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Titration99.0 to 101.0 %
Chloride (Cl)=<0.003 %
Appearance (Color)White
Iron (Fe)=<0.0005 %
Sulfate (SO4)=<0.001 %
Mehr anzeigen
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidationsreagenz
RUO – Research Use Only