Glykogen, aus Rinderleber
Thermo Scientific Chemicals

Glykogen, aus Rinderleber

CAS: 9005-79-2 | C24H42O21 | 666.58 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
Katalognummer 225900250
Preis (EUR)
221,65
Exklusiv online
246,00
Ersparnis 24,35 (10%)
Each
Menge:
25 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
221,65
Exklusiv online
246,00
Ersparnis 24,35 (10%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS9005-79-2
IUPAC Name(2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-{[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}-3-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]methoxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Molecular FormulaC24H42O21
InChI KeyBYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
SMILESOC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]3CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Powder
Infrared spectrumConforms
Loss on drying=<15 % (105°C, 2 hr)
Specific optical rotation+180° to +200° (20°C, 589 nm) (0.1 % in water)
Appearance (Color)White to beige
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only