Phloroglucid Hydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Phloroglucid Hydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Phloroglucid Hydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Phloroglucid Hydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

 
Have Questions?
KatalognummerMengeVerpackung
24177025025 gGlasflasche
Katalognummer 241770250
Preis (EUR)
188,00
Each
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
188,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS491-45-2
IUPAC Name[1,1'-biphenyl]-2,3',4,5',6-pentol
Molecular FormulaC12H10O5
InChI KeyKICYRZIVKKYRFS-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC1=CC(O)=C(C(O)=C1)C1=CC(O)=CC(O)=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Yellow to brown
Appearance (Form)Powder
Infrared spectrumConforms
HPLC>=94 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke