Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • CD45 Antibodies

          Invitrogen

          CD45 Monoclonal Antibody (HI30), PE-Cyanine7, eBioscience™

          Advanced Verification
          44 Published Figures
          63 References
          View all (383) CD45 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD45 Monoclonal Antibody (HI30), PE-Cyanine7, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (44)
          • Advanced Verification (1)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 46

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD45 Antibody (25-0459-41) in Flow

          Staining of normal human peripheral blood cells with Mouse IgG1 K Isotype Control PE-Cyanine7 (Product # 25-4714-80) (blue histogram) or Anti-Human CD45 PE-Cyanine7 (purple histogram). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          25-0459-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.125 µg)/test
          View 62 publications 62 publications

          T-Cell Activation (TCA)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), PE-Cyanine7, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          HI30

          Conjugate

          PE-Cyanine7 PE-Cyanine7 PE-Cyanine7
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 532 
          • Alexa Fluor 561
          • Alexa Fluor 647 
          • Alexa Fluor 660 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • eFluor 506
          • FITC
          • NovaFluor Blue 510
          • NovaFluor Blue 585
          • NovaFluor Blue 690
          • NovaFluor Red 710
          • NovaFluor Red 725
          • NovaFluor Red 755
          • NovaFluor Yellow 590
          • NovaFluor Yellow 660
          • NovaFluor Yellow 730
          • NovaFluor Yellow 755
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine5.5
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          569/780 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_1944376

          Product Specific Information

          Description: The HI30 monoclonal antibody reacts with all isoforms of human CD45, also known as Leukocyte Common Antigen (LCA). CD45 is expressed by all hematopoietic cells excluding circulating erythrocytes and platelets. The cytoplasmic portion of CD45 has tyrosine phosphatase enzymatic activity and plays an important role in activation of lymphocytes.

          Applications Reported: This HI30 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This HI30 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (0.125 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Light sensitivity: This tandem dye is sensitive photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light.

          Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-822-49) (100 µL cell sample + 100 µL IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333-54) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 775 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD45 (LCA, leukocyte common antigen) is a receptor-type protein tyrosine phosphatase (PTP) ubiquitously expressed in all nucleated hematopoietic cells, comprising approximately 10% of all surface proteins in lymphocytes. CD45 is absent on non-hematopoietic cell lines, normal and malignant, non-hematopoietic tissues. CD45 glycoprotein is crucial in lymphocyte development and antigen signaling, serving as an important regulator of Src-family kinases. CD45 protein exists as multiple isoforms as a result of alternative splicing, differ in their extracellular domains but share identical transmembrane and cytoplasmic domains. CD45RA is an isoform of the CD45 complex and has restricted expression between different subtypes of lymphoid cells. CD45 isoforms differ in their ability to translocate into the glycosphingolipid-enriched membrane domains and their expression depends on cell type and physiological state of the cell. CD45 has been shown to be an essential regulator of T- and B-cell antigen receptor signaling and suppresses JAK kinases to regulate cytokine receptor signaling. CD45 is also important in promoting cell survival by modulating integrin-mediated signal transduction pathway, DNA fragmentation during apoptosis and inhibition or upregulation of various immunological functions.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD45 antigen; glycoprotein 180; protein tyrosine phosphatase; protein tyrosine phosphatase, receptor type, c polypeptide; T200 glycoprotein; T200 leukocyte common antigen; T220 and B220; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: B220; CD45; CD45R; GP180; IMD105; L-CA; LCA; LY5; T200

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P08575

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5788

          View more View less

          Function(s)
          protein tyrosine phosphatase activity transmembrane receptor protein tyrosine phosphatase activity receptor binding protein binding heparin binding protein kinase binding protein tyrosine kinase inhibitor activity ankyrin binding spectrin binding heparan sulfate proteoglycan binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter natural killer cell differentiation negative regulation of T cell mediated cytotoxicity negative regulation of cytokine-mediated signaling pathway hematopoietic progenitor cell differentiation positive regulation of immunoglobulin production negative regulation of protein kinase activity protein dephosphorylation negative regulation of cell adhesion involved in substrate-bound cell migration signal transduction cell surface receptor signaling pathway response to gamma radiation regulation of gene expression dephosphorylation B cell differentiation T cell differentiation positive regulation of B cell proliferation regulation of interleukin-8 production negative regulation of interleukin-2 production positive regulation of interleukin-2 production positive regulation of tumor necrosis factor production B cell proliferation positive regulation of T cell proliferation T cell activation positive regulation of MAPK cascade cell cycle phase transition plasma membrane raft distribution positive regulation of protein kinase activity negative regulation of JAK-STAT cascade bone marrow development stem cell development regulation of phagocytosis positive regulation of phagocytosis positive regulation of calcium-mediated signaling T cell receptor signaling pathway B cell receptor signaling pathway regulation of T cell receptor signaling pathway positive regulation of antigen receptor-mediated signaling pathway release of sequestered calcium ion into cytosol defense response to virus regulation of cell cycle positive regulation of Fc receptor mediated stimulatory signaling pathway negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade negative regulation of interleukin-4-mediated signaling pathway negative regulation of microglial cell activation response to aldosterone DN2 thymocyte differentiation positive regulation of hematopoietic stem cell migration positive regulation of stem cell proliferation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5799cd5976-swbc5:80/100.66.77.38:80.
          git-commit: e30ab741173a2eb62411af663260592d4bdb9634
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.55.0-2026.07.30-1.0