Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 신제품
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • HLA-DR Antibodies

          Invitrogen

          HLA-DR Monoclonal Antibody (L243), PE-Cyanine7, eBioscience™

          Advanced Verification
          4 Published Figures
          11 References
          View all (205) HLA-DR antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite HLA-DR Monoclonal Antibody (L243), PE-Cyanine7, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (4)
          • Advanced Verification (1)
          HLA-DR Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          HLA-DR Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          HLA-DR Antibody (25-9952-41) in Flow

          Staining of normal human peripheral blood cells with Mouse IgG2a K Isotype Control PE-Cyanine7 (Product # 25-4724-81) (blue histogram) or Anti-Human HLA-DR PE-Cyanine7 (purple histogram). Cells in the lymphocyte (left) and monocyte (right) gates were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          HLA-DR Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          HLA-DR Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          HLA-DR Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          HLA-DR Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          HLA-DR Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          HLA-DR Antibody

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          25-9952-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.125 µg)/test
          View 11 publications 11 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Dog, Cynomolgus monkey, Human, Non-human primate, Rhesus monkey

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG2a kappa Isotype Control (eBM2a), PE-Cyanine7, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          L243

          Conjugate

          PE-Cyanine7 PE-Cyanine7 PE-Cyanine7
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • eFluor 450
          • FITC
          • PE 
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          569/780 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10732351

          Product Specific Information

          Description: The L243 mAb reacts with the human major histocompatibility complex (MHC) class II, HLA-DR. HLA-DR is expressed on the surface of human antigen presenting cells (APC) including B cells, monocytes, macrophages, DCs, and activated T cells. HLA-DR is a heterodimeric transmembrane protein composed of alpha and beta subunits and plays an important role in the presentation of peptides to CD4^+ T lymphocytes. The L243 antibody recognizes a different epitope than the LN3 monoclonal antibody, and these antibodies do not cross-block binding to each other's respective epitopes.

          Applications Reported: This L243 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This L243 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (0.125 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Light sensitivity: This tandem dye is sensitive photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light.

          Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-822-49) (100 µL cell sample + 100 µL IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333-54) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 775 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          HLA-DR, like other MHC class II molecules, is a transmembrane glycoprotein composed of a 36 kDa alpha chain (DRA) and 27 kDa beta chain (DRB). The alpha chain gene contains 5 exons. Exon 1 encodes the leader peptide, exons 2 and 3 encode the two extracellular domains, and exon 4 encodes the transmembrane domain and the cytoplasmic tail. DRA does not have polymorphisms in the peptide binding part and acts as the sole alpha chain for DRB1, DRB3, DRB4 and DRB5. Within the DR molecule the beta chain contains all the polymorphisms specifying the peptide binding specificities. Hundreds of DRB1 alleles have been described and typing for these polymorphisms is routinely done for bone marrow and kidney transplantation. HLA-DR is expressed primarily on antigen presenting cells such as B lymphocytes, monocytes, macrophages, thymic epithelial cells and activated T lymphocytes. Three loci, DR, DQ and DP, encode the major expressed products of the human class II region. The human MHC class II molecules bind intracellularly processed peptides, present them to T-helper cells, and have a critical role in the initiation of the immune response.

          HLA and MHC antibodies play a significant role in Immunopeptidomics, facilitating the identification and characterization of neoantigens through high-performance liquid chromatography coupled to tandem Mass Spectrometry.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD74 antigen; CD74 antigen (invariant polypeptide of major histocompatibility complex, class II antigen-associated); CD74 molecule, major histocompatibility complex, class II invariant chain; cell surface glycoprotein; integral membrane protein; class II HLA histocompatibility antigen; class II MHC-associated invariant chain peptide; DASS-397D15.1; DLA DRBB1 beta chain; DLA-DR beta; DR beta-5; DR7 beta-chain glycoprotein; DRB1; DRB52; DRw53 beta-chain glycoprotein; ERLA-005; FLJ51114; FLJ75017; FLJ76359; gamma chain of class II antigens; histocompatibility antigen HLA-DR alpha; HLA class II histocompatibility antigen, DR beta 3 chain; HLA class II histocompatibility antigen, DR beta 4 chain; HLA class II histocompatibility antigen, DR-1 beta chain; HLA class II histocompatibility antigen, DR-5 beta chain; HLA-DR alpha-chain; hla-dr antigen alpha chain; hla-dr antigen heavy chain; HLA-DR antigens-associated invariant chain; HLA-DR-alpha chain precursor; HLA-DR-beta chain; HLA-DR-gamma; HLA-DR11-14N allele; HLA-DRA; HLA-DRB1; human leucocyte antigen; human leucocyte antigen DRB1; human leucocyte antigen DRB3; Ia-associated invariant chain; leukocyte antigen; lymphocyte antigen DRB1; major histocompatibility complex, class II, DRB3; MHC class II antigen; MHC class II antigen beta chain; MHC class II antigen DR beta 3 chain; MHC class II antigen DRA; MHC class II antigen DRB3; MHC class II antigen DRB4; MHC class II antigen DRB5; MHC class II DLA-DR-beta-1; MHC class II DLA-DRB; MHC class II DR beta 1; MHC class II DR beta chain; MHC class II HLA-DR beta 1 chain; MHC class II HLA-DR beta 3 chain; MHC class II HLA-DR4 protein; MHC class II HLA-DR4/w53 protein; MHC class II protein; MHC DLA-DR-beta-1 precursor; MHC DR beta protein precursor; MHC DR-beta; MHC DR7-beta-1 chain; MHC DR7-beta-2 chain; MHC HLA DR5 cell surface glycoprotein beta chain precursor; MHC HLA-DR gamma chain; MHC HLA-DR-beta chain; MHC HLA-DR-beta chain precursor; MHC HLA-DR-beta chain precursor old gene name 'HLA-DRA1'; MHC HLA-DR-beta surface glycoprotein; MHC HLA-DR-beta-1 chain; MHC HLA-DR-beta-1 precursor; MHC HLA-DR-beta-2 precursor; MHC HLA-DR1-beta; MHC HLA-DR2 (non-Dw2/non-Dw12)b glycoprotein beta-chain; MHC HLA-DR2(Dw12)a glycoprotein beta-chain; MHC HLA-DR2(Dw12)b glycoprotein beta-chain; MHC HLA-DR2(Dw2)a glycoprotein beta-chain; MHC HLA-DR2(Dw2)b glycoprotein beta-chain; MHC HLA-DR2(non-Dw2/non-Dw12)a glycoprotein beta-chain; MHC HLA-DRw10-beta-2 protein precursor; MHC2; MHCII; unnamed protein product; XXbac-BPG161M6.1

          View more View less

          Gene Aliases: CLIP; DHLAG; DLA-DRB1; DLA-DRBB1; DR4; DRB; DRB1; DRB3; DRB4; DRB5; DRBB1; HLA DRB3; HLA-DR1B; HLA-DR3B; HLA-DR4B; HLA-DRA1; HLA-DRB; HLA-DRB3*; HLA-DRB4*; HLA-DRB5*; HLADG; Ia-GAMMA; II; LA-DRB; p33; SS1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P04233, (Human) P01903, (Dog) P18470, (Human) P01911, (Human) P79483, (Human) P13762, (Human) Q30154

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Rhesus monkey) 710820, (Human) 972, (Cynomolgus monkey) 102131412, (Dog) 479329, (Human) 3122, (Dog) 474860, (Human) 3123, (Human) 3125, (Human) 3126, (Human) 3127

          View more View less

          Function(s)
          beta-amyloid binding cytokine receptor activity protein binding cytokine binding MHC class II protein complex binding macrophage migration inhibitory factor binding MHC class II protein binding CD4 receptor binding MHC class II protein binding, via antigen binding groove identical protein binding protein binding involved in protein folding nitric-oxide synthase binding polysaccharide binding peptide antigen binding T cell receptor binding structural constituent of cytoskeleton MHC class II receptor activity scaffold/adaptor protein major histocompatibility complex protein
          Process(es)
          prostaglandin biosynthetic process positive regulation of cytokine-mediated signaling pathway T cell activation involved in immune response positive regulation of dendritic cell antigen processing and presentation negative regulation of peptide secretion positive regulation of type 2 immune response negative regulation of mature B cell apoptotic process protein folding intracellular protein transport immune response positive regulation of gene expression immunoglobulin mediated immune response antigen processing and presentation antigen processing and presentation of endogenous antigen negative regulation of cell migration positive regulation of B cell proliferation positive regulation of prostaglandin biosynthetic process positive regulation of chemokine production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of interleukin-8 production response to interferon-gamma macrophage migration inhibitory factor signaling pathway regulation of macrophage activation negative regulation of apoptotic process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of MAPK cascade negative regulation of DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator T cell selection positive regulation of monocyte differentiation negative regulation of viral entry into host cell positive regulation of fibroblast proliferation protein stabilization positive regulation of macrophage cytokine production protein-containing complex assembly protein trimerization positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of neutrophil chemotaxis negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator positive regulation of chemokine (C-X-C motif) ligand 2 production positive regulation of macrophage migration inhibitory factor signaling pathway positive regulation of T cell mediated cytotoxicity myeloid dendritic cell antigen processing and presentation antigen processing and presentation of endogenous peptide antigen via MHC class II peptide antigen assembly with MHC class II protein complex antigen processing and presentation of peptide or polysaccharide antigen via MHC class II antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via MHC class II positive regulation of CD4-positive, CD25-positive, alpha-beta regulatory T cell differentiation positive regulation of memory T cell differentiation regulation of T-helper cell differentiation positive regulation of immune response positive regulation of T cell activation cognition positive regulation of CD4-positive, alpha-beta T cell activation adaptive immune response inflammatory response to antigenic stimulus positive regulation of T cell mediated immune response to tumor cell negative regulation of inflammatory response to antigenic stimulus humoral immune response cytoskeleton organization signal transduction epidermis development detection of bacterium macrophage differentiation regulation of interleukin-10 production regulation of interleukin-4 production negative regulation of interferon-gamma production positive regulation of insulin secretion involved in cellular response to glucose stimulus T-helper 1 type immune response negative regulation of T cell proliferation T cell receptor signaling pathway protein tetramerization
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-d6wk2:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0