Search
Search

| Katalognummer | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) |
|---|---|---|
| 28026-053030 | 50 mm | 3 mm |
| 28026-103030 | 100 mm | 3 mm |
| 28026-102130 | 100 mm | 2,1 mm |
| 28026-152130 | 150 mm | 2,1 mm |
| 28026-153030 | 150 mm | 3 mm |
| 28026-052130 | 50 mm | 2,1 mm |
| 28026-054630 | 50 mm | 4,6 mm |
| 28026-104630 | 100 mm | 4,6 mm |
| 28026-154630 | 150 mm | 4,6 mm |
| 28026-252130 | 250 mm | 2,1 mm |
| 28026-012105 | 10 mm | 2,1 mm |
Mit den Thermo Scientific™ Accucore™ Polar Premium LC-Säulen erzielen Sie schnelle Trennungen mit hoher Auflösung von polaren und unpolaren Analyten. Robuste 2,6-μm-Solid-Core-Partikel ermöglichen schnelle, hocheffiziente Trennungen bei geringen Gegendrücken. Die robuste, Amid-eingebettete, stationäre C18-Phase bietet eine einzigartige Selektivität, die konventionelle C18-Säulen ergänzt, ist von pH 1,5 bis 10 beständig, und vollständig mit stark wässrigen mobilen Phasen kompatibel. Eine solide Bindungstechnologie und automatisierte Packverfahren gewährleisten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und eine lange Nutzungsdauer der Säule.