Existencias de tampón concentrado Pierce™ (10X y 20X)
Thermo Scientific™

Existencias de tampón concentrado Pierce™ (10X y 20X)

Ahorre tiempo con las soluciones de almacenamiento de tampón concentrado Pierce (10X y 20X) con diluciones sencillas para acelerar su experimento sin detrimento de la calidad ni de la uniformidad.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidadConcentraciónNombre del producto químico o material
28346500 mL20xPBS
28352500 mL20xTampón PBS Tween 20
28360500 mL20 XTampón TBS Tween 20
28358500 mL20 XTampón TBS
28348500 mL20 XSolución salina tamponada con fosfato
283621 L10 XTampón de Tris-glicina-SDS
28341500 mL20 XTampón de borato
28344500 mL20XTampón de solución de PBS de Dulbecco modificada
283631 L10 XTampón de Tris-glicina
283551 L10XTampón TBE 10X
28354500 mL20 XTampón TAE
Número de catálogo 28346
Precio (MXN)
-
Cantidad:
500 mL
Concentración:
20x
Nombre del producto químico o material:
PBS
Pedido a granel o personalizado
Nuestra variedad de soluciones de almacenamiento de tampón concentrado Pierce está lista para su uso sin tener que pesar ni disolver ingredientes secos ni ajustar el pH con base o ácido concentrado. Simplemente diluya la solución madre líquida con agua pura y continúe con su experimento.
Entre las ventajas de utilizar las soluciones de almacenamiento de tampón concentrado Pierce se incluyen:
• Comodidad — sin pesaje, sin ajuste de pH, sin necesidad de almacenar componentes individuales
• Precisión mejorada — fórmula lista para usar, de fácil dilución sin pesaje de componentes químicos
• Calidad uniforme — nuestro control de calidad garantiza que cada paquete produzca el mismo tampón uniforme

20X PBS Tween-20 se puede utilizar para preparar tampones de lavado PBS-Tween (PBS-T) para ELISA, Western y otros inmunoensayos, así como tampones de bloqueo para ensayos en placas. Cuando se diluye a 1X con agua, 20X PBS Tween-20 produce 10 mM de fosfato sódico, 0,15 M de NaCl, tampón Tween™ 20 al 0,05 % con un pH de 7,5.

20X TBS Tween-20 (solución salina tamponada con Tris con detergente Tween™ 20) se puede utilizar para preparar tampones de lavado TBS-Tween (TB-T) o tampones de bloqueo diluyentes que se usan en aplicaciones como ELISA, Western blotting y otros inmunoensayos. Cuando se diluye 20 veces en agua, dispone de un tampón TBS Tween-20 que contiene 25 mM Tris, 0,15 M de NaCl, Tween-20 al 0,05 % con un pH de 7,5 listo para su uso.

La solución salina tamponada con Tris 20X (TBS) es una solución madre para preparar tampones de Tris-NaCl (TBS) para utilizarlos como tampones de lavado y diluyentes de anticuerpos para ELISA, Western blotting y otros inmunoensayos. La solución salina tamponada con Tris 20X (TBS) produce 25 mM de Tris, 0,15 M de NaCl y un pH de 7,2 a 7,5 cuando se diluye con agua a 1X.

La solución salina tamponada con fosfato 20X (PBS) es ideal para preparar tampones de PBS para su uso en entrecruzamientos, biotinilación y reacciones de etiquetado fluorescente que requieren un tampón sin aminas. Cuando se diluye 20 veces en agua, la solución produce 10 mM de fosfato sódico y 0,15 M de NaCl con un pH de 7,5.

El tampón de Tris-glicina-SDS 10X produce 0,025 M de Tris, 0,192 M de glicina, SDS al 0,1 % y pH 8,5 cuando se diluye con agua a 1X.

El tampón de borato 20X es ideal para preparar soluciones tampón de borato de sodio para su uso en procedimientos de modificación de proteínas que requieren un tampón sin aminas con un pH alcalino. El tampón de borato 20X produce 50 mM de borato con un pH de 8,5 cuando se diluye a 1X con agua.

La solución PBS de Dulbecco modificado 20X se utiliza para preparar una solución salina tamponada con fosfato sódico y potásico (D-PBS) fisiológica utilizada para tampones de lavado y diluyentes de anticuerpos en inmunoensayos como ELISA y Western blot. La solución PBS de Dulbecco modificada 20X produce 8 mM de fosfato sódico, 2 mM de fosfato potásico, 0,14 M de NaCl, 10 mM de KCl y 7,4 de pH, cuando se diluye con agua a 1X.

El tampón de Tris-glicina 10X es una solución madre que ahorra espacio ideal para preparar rápidamente tampones de transferencia de Tris-glicina (pH 8,5) estándar que se usan para ensayos tipo Western blotting que emplean electroforesis de geles de Tris-glicina. Cuando se diluye 10 veces en agua o en metanol al 20 %, la solución produce 0,025 M de Tris y 0,192 M de glicina con un pH de 8,5.

La solución madre tampón TBE 10X es ideal para la fundición y preparación del tampón de funcionamiento Tris-borato-EDTA (TBE) utilizado para la electroforesis en gel de agarosa y poliacrilamida de ácidos nucleicos. Cuando se diluye a 1X, el tampón TBE contiene 0,089 M de Tris, 0,089 M de borato y 2 mM de EDTA con un pH de 8,2 a 8,4.

La solución PBS Tween-20 de Dulbecco 20X modificada permitirá que la solución salina tamponada con fosfato sódico y potásico (D-PBS) fisiológica se utilice como tampón de lavado para ensayos tipo ELISA, Western blot y otros inmunoensayos, o bien como tampón diluyente o de bloqueo para ensayos basados en placas. La solución PBS Tween-20 de Dulbecco modificada 20X (D-PBS-T) produce 8 mM de fosfato sódico, 2 mM de fosfato potásico, 0,14 M de NaCl, 10 mM de KCl y Tween™ 20 al 0,05 % con un pH de 7,4, cuando se diluye con agua a 1X.

El tampón TAE 20X es una solución madre que ahorra espacio ideal para la fundición y preparación del tampón de desplazamiento de Tris-acetato-EDTA (TAE) que se utiliza para la electroforesis de ácidos nucleicos en geles de agarosa. Cuando se diluye a 1X con agua, dispone un tampón con 0,04 M de Tris, 0,04 M de acetato y 1 mM de EDTA con un pH de 8,2 a 8,4 listo para su uso.

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Especificaciones
Nombre del producto químico o materialPBS
Almacenamiento recomendadoSe debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: 20-25° C.
Concentración20x
Forma físicaLíquido
Línea de productosPierce
Cantidad500 mL
pH7,4 pH
Unit SizeEach

Preguntas frecuentes

What is the optimal pH for the Pierce Concentrated Buffer Stocks (10X and 20X) (Cat. No. 28362)?

The quality specifications for the ready to use 1x solution is 8.5 ± 0.2. (see example COA: https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/LSG/certificate/Certificates-of-Analysis/28362_WH332690.PDF). The pH should be between 8.3 and 8.7.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.

Can you provide the shelf-life for the Pierce 20X Modified Dulbecco's PBS Tween 20 Buffer?

The Pierce 20X Modified Dulbecco's PBS Tween 20 Buffer is covered under our general 1-year warranty and is guaranteed to be fully functional for 12 months from the date of shipment, if stored as recommended. Please see section 8.1 of our Terms & Conditions of Sale (https://www.thermofisher.com/content/dam/LifeTech/Documents/PDFs/Terms-and-Conditions-of-Sale.pdf) for more details.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.