Search
Search
| Katalognummer | Material | Durchmesser (metrisch) |
|---|---|---|
| 290VA191 | 15 % Graphit, 85 % Vespel | 0,1 bis 0,25 mm |
| 290GA139 | 100 % Graphit | 0,1 bis 0,32 mm |
| 290GA140 | 100 % Graphit | 0,45 bis 0,53 mm |
| 290VA192 | 15 % Graphit, 85 % Vespel | 0,32 mm |
| 290VA193 | 15 % Graphit, 85 % Vespel | 0,45 bis 0,53 mm |