Cyclopentene, +95 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Cyclopentene, +95 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Cyclopentene, +95 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Cyclopentene, +95 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals

CAS: 142-29-0 | C5H8 | 68.11 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 295900025
Preis (EUR)
696,00
Each
Menge:
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
696,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS142-29-0
IUPAC Namecyclopentene
Molecular FormulaC5H8
InChI KeyLPIQUOYDBNQMRZ-UHFFFAOYSA-N
SMILESC1CC=CC1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Liquid
Appearance (Color)Clear colorless to yellow
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.4195 to 1.4245 (20°C, 589 nm)
GC>=95.0 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only