DMEM/F-12, Pulver
Gibco™

DMEM/F-12, Pulver

Dulbecco's Modified Eagle Medium/ Nährstoffmischung F-12 (DMEM F-12) ist ein weit verbreitetes Basismedium zur Wachstumssteigerung vieler verschiedener Säugerzellen. Erfolgreich inWeitere Informationen
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerMenge
3250003510 l
32500043
auch als 32500-043 bezeichnet
50 l
Katalognummer 32500035
Preis (EUR)
30,71
Each
Menge:
10 l
Customize this product
Preis (EUR)
30,71
Each
Dulbecco's Modified Eagle Medium/ Nährstoffmischung F-12 (DMEM F-12) ist ein weit verbreitetes Basismedium zur Wachstumssteigerung vieler verschiedener Säugerzellen. Erfolgreich in DMEM/F-12 kultivierte Zellen umfassen MDCK, Gliazellen, Fibroblasten, menschliche Endothelzellen und Ratten-Fibroblasten. Wir bieten viele Gibco™ DMEM/F-12-Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Zusammensetzung mithilfe des Medien-Auswahlwerkzeuges.

Dieses DMEM/F-12 wird wie folgt modifiziert:

MitOhne
• L-Glutamin• HEPES
• Phenolrot• Natriumhydrogencarbonat

Die vollständige Formulierung ist verfügbar. Gibco™ DMEM/F-12 ist eine 1:1-Mischung aus DMEM- und Ham's F-12. Diese Formulierung kombiniert die hohen Konzentrationen von Glukose, Aminosäuren und Vitaminen von DMEM mit den verschiedenen Komponenten von F-12.

cGMP-Fertigungs- und Qualitätssystem
Gibco™ DMEM/F-12 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und nach ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir auch ein identisches Gibco™ DMEM/F-12-Produkt an, dass an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (12500-096). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.

DMEM/F-12 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund kann bei DMEM/F-12 eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Rinderserum (FBS), erforderlich sein. DMEM/F-12 nutzt ein Natriumbikarbonat-Puffersystem und erfordert daher eine 5 bis 10%ige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.

Pulverformen des Gibco™ Zellkulturmediums erfordern die Zugabe von Natriumbikarbonat, die pH-Einstellung und Filtration zum Zeitpunkt der Vorbereitung (Einzelheiten siehe Protokoll ).
Specifications
KulturmilieuCO2
Fertigungsqualität, HerstellungsqualitätcGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalität250 bis 290 mOsm/kg
ProduktlinieGibco
ProdukttypDMEM/F-12
Menge10 l
Haltbarkeit36 Monate
VersandbedingungRaumtemperatur
KlassifikationOhne tierische Bestandteile
Culture TypeSäugetierzellkultur
FormPulver
Serum LevelStandard-Serumzugabe
Mit AdditivenGlutamin, Phenolrot, Sodium Pyruvate
Ohne AdditiveNo HEPES, Kein Natriumhydrogencarbonat
pH6,2 bis 6,6
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C
Versandbedingungen: Umgebungstemperatur.
Haltbarkeit: 36 Monate ab Herstellungsdatum.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Do you offer DMEM/F12 medium without folic acid?

We do not offer DMEM/F12 medium without folic acid as a standard catalog product. However, our Customs group can make it for you as a custom media. If you are interested, please complete this Custom order inquiry form PDF (https://www.thermofisher.com/content/dam/LifeTech/global/applied-sciences/pdfs/Bioproduction/Gibco-Custom-Media-Buffers-Request-Form.pdf) and email it to custommedia@thermofisher.com. Our Customs group will review your requirements and get back to you within a couple of days with pricing, ordering information, and lead time. After that, you have the choice of proceeding with an “official” order or declining.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

What is the shelf life of my powdered media once I reconstitute it?

Expiration date of most Gibco reconstituted dry format media (AGT or DPM) has not been established; end users should assess performance and stability of this reconstituted media in a system that is relevant to their process. A dry format product (either DPM or AGT) will age upon storage and while we may not be able to detect which component(s) degrade since we can't measure every component, that doesn't mean that the reconstituted liquid will have the same stability as a fresh liquid made by direct weigh methods.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.