tert-Butylmagnesiumchlorid, 1.7 M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
tert-Butylmagnesiumchlorid, 1.7 M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
tert-Butylmagnesiumchlorid, 1.7 M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

tert-Butylmagnesiumchlorid, 1.7 M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 677-22-5 | C4H9ClMg | 116.87 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Katalognummer 331678000
Preis (EUR)
390,00
Each
Menge:
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
390,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS677-22-5
IUPAC Nametert-butyl(chloro)magnesium
Molecular FormulaC4H9ClMg
InChI KeyZDRJSYVHDMFHSC-UHFFFAOYSA-M
SMILESCC(C)(C)[Mg]Cl
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Dark brown
Titration Active base19 to 21 %
Appearance (Form)Solution
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only