Anhídrido de (+)-diacetil-L-tartárico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Anhídrido de (+)-diacetil-L-tartárico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Anhídrido de (+)-diacetil-L-tartárico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Anhídrido de (+)-diacetil-L-tartárico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 6283-74-5 | C8H8O7 | 216.15 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 336041000
Precio (EUR)
140,65
Precio exclusivo compra web
156,00
Ahorro 15,35 (10%)
Each
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
140,65
Precio exclusivo compra web
156,00
Ahorro 15,35 (10%)
Each
Identificadores químicos
CAS6283-74-5
IUPAC Name(3R,4R)-4-(acetyloxy)-2,5-dioxooxolan-3-yl acetate
Molecular FormulaC8H8O7
InChI KeyXAKITKDHDMPGPW-IOMOGOHMNA-N
SMILESCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](OC(C)=O)C(=O)OC1=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White
Infrared spectrumConforms
Specific optical rotation+56° to +62° (20°C, 589 nm) (c=6, acetone)
Appearance (Form)Powder or crystals or needles
Melting point130°C to 135°C
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only