Nalgene™ Braune Verschlüsse aus PPCO mit hohem Profil und Farbcodes für Mikro-Verpackungsfläschchen: Steril, Großpackung, gelb
Nalgene™ Braune Verschlüsse aus PPCO mit hohem Profil und Farbcodes für Mikro-Verpackungsfläschchen: Steril, Großpackung, gelb
Nalgene™ Braune Verschlüsse aus PPCO mit hohem Profil und Farbcodes für Mikro-Verpackungsfläschchen: Steril, Großpackung, gelb
Nalgene™ Braune Verschlüsse aus PPCO mit hohem Profil und Farbcodes für Mikro-Verpackungsfläschchen: Steril, Großpackung, gelb
Thermo Scientific™

Nalgene™ Braune Verschlüsse aus PPCO mit hohem Profil und Farbcodes für Mikro-Verpackungsfläschchen: Steril, Großpackung, gelb

Identifizieren Sie Proben schnell mit diesen PPCO-Verschlüssen mit hohem Profil. Die Verschlüsse sind in zahlreichen Farben erhältlich und besitzen keinen O-Ring, der herausfallen oder den Inhalt kontaminieren könnte.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerFarbe
342825-0112Gelb
342825-0110Durchsichtig
342825-0111Weiß
342825-0113Orange
342825-0114Grün
342825-0115Rot
342825-0116Blau
342825-0117Gold
342825-0118Violett
342825-0119Naturfarben
342825-1110Türkis
342825-1111Bernsteinfarben
Katalognummer 342825-0112
Preis (EUR)
313,00
Case of 1000
Farbe:
Gelb
Preis (EUR)
313,00
Case of 1000

Mit diesen bernsteinfarbenem Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Verschlüssen mit hohem Profil und Farbcodes für Mikroverpackungsfläschchen können Sie die verschiedenen Proben problemlos unterscheiden. Die Verschlüsse werden in einer Vielzahl von Farben angeboten und haben keinen O-Ring, der herausfallen oder den Inhalt kontaminieren könnte.

Merkmale:
  • Fläschchen (separat aufgeführt) und Verschlüsse werden gemeinsam einer Druckprüfung bei 7.5 psig für den Luftversand unterzogen.
  • Die Verschlüsse eignen sich für den Einsatz mit Mikroverpackungsfläschchen aus braunem PPCO und stellen eine Barriere für lichtempfindliche Reagenzien dar.
  • Die permanent angebrachten, farbcodierten Einsätze sind frei von giftigen Schwermetallen.
  • Die Einsätze kommen nicht in Kontakt mit dem Inhalt der Fläschchen.
  • Die Schraubverschlüsse sind steril bis 10-6 SAL, RNase-/DNase-frei, nicht zytotoxisch, nicht pyrogen und auslaufsicher† bei Einsatz mit Nalgene Mikroverpackungsfläschchen.

Bestellinformationen:

Die Verschlüsse für Mikroverpackungsfläschchen sind in Großpackungen ohne Fläschchen zu je 500 pro Innenbeutel und 1,000 pro Packung lieferbar. Die sterilen braunen Fläschchen müssen separat bestellt werden (Bestell- Nr. 342805).

Garantie: 90 Tage

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen zwei Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.

Ein Musterproduktzertifikat, das Zytotoxizität, USP-Klasse VI, FDA-Compliance—21 CFR und andere Informationen zur Einhaltung von regulatorischen Vorschriften enthält, liegt vor und ist in unserer Datenbank für Konformitätszertifikate abrufbar

Specifications
Zertifizierung/KonformitätISO 13485:2016
VerschlussmaterialPolypropylen-Copolymer
Verschlussgröße11 mm
BeschreibungVerschlüsse mit hohem Profil und Farbkodierern für Mikro-Verpackungsfläschchen
Anzahl pro Karton1000
Anzahl pro Packung500
ProdukttypVerschluss
VerschlusstypSchraubverschluss
FarbeGelb
Außendurchmesser (metrisch)11 mm
MaterialPPCO mit blauer PP-Basis
ProduktlinieNalgene
Menge500/Beutel, 1.000/Karton
SterilitätSteril
Unit SizeCase of 1000

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Are the Nalgene PPCO media bottles/tubes able to be irradiated?

PPCO bottles/tubes are not recommended for sterilization by radiation. Polycarbonate bottles/tubes would be a suitable alternative if radiation sterilization is desired.