3-Aminophenylboronsäure-Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Aminophenylboronsäure-Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Aminophenylboronsäure-Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3-Aminophenylboronsäure-Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 206658-89-1 | C6H10BNO3 | 154.96 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 352760010
Preis (EUR)
49,70
Each
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
49,70
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS206658-89-1
IUPAC Name(3-aminophenyl)boronic acid hydrate
Molecular FormulaC6H10BNO3
InChI KeyXAEOVQODHLLNKX-UHFFFAOYSA-N
SMILESO.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Beige to brown
Appearance (Form)Crystalline powder or crystals
Infrared spectrumConforms
Titration with NaOH>=97.5 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only