(S)-3-Amino-3-Phenylpropansäure Ethylester-Hydrochlorid, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
(S)-3-Amino-3-Phenylpropansäure Ethylester-Hydrochlorid, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
(S)-3-Amino-3-Phenylpropansäure Ethylester-Hydrochlorid, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

(S)-3-Amino-3-Phenylpropansäure Ethylester-Hydrochlorid, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 167834-24-4 | C11H16NO2 | 194.25 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
25 g
Katalognummer 362040250
Preis (EUR)
1.210,00
Each
Menge:
25 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
1.210,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS167834-24-4
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White
Infrared spectrumConforms
Enantiomeric excess>=97.5 % (GC)
Appearance (Form)Powder
HPLC>=94 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only