Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD24 Antibodies

          Invitrogen

          CD24 Monoclonal Antibody (M1/69), Brilliant Ultra Violet™ 737, eBioscience™

          View all (246) CD24 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD24 Monoclonal Antibody (M1/69), Brilliant Ultra Violet™ 737, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD24 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD24 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD24 Antibody (367-0242-80) in Flow

          C57BL/6 mouse splenocytes were stained with CD3e Monoclonal Antibody, PE (Product # 12-0031-82) and 0.25 µg of Rat IgG2b kappa Isotype Control, Brilliant Ultra Violet 737 (BUV737) (Product # 367-4031-81) (left) or 0.25 µg of CD24 Monoclonal Antibody, Brilliant Ultra Violet 737 (BUV737) (right). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD24 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          367-0242-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2b, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2b kappa Isotype Control (eB149/10H5), Brilliant Ultra Violet™ 737, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          M1/69

          Conjugate

          Brilliant Ultra Violet™ 737 Brilliant Ultra Violet™ 737 Brilliant Ultra Violet™ 737
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 532 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • FITC
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 510
          • NovaFluor Blue 610-30S
          • NovaFluor Red 685
          • NovaFluor Red 710
          • NovaFluor Yellow 570
          • NovaFluor Yellow 590
          • NovaFluor Yellow 660
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          350/740 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2895950

          Product Specific Information

          Description
          The M1/69 monoclonal antibody reacts with the mouse CD24 molecule, also known as Heat Stable Antigen (HSA). The expression of CD24 has been used to resolve stages of B lymphopoiesis in mouse bone marrow.

          Applications Tested
          This M1/69 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This may be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Blocking Buffers
          When using two or more Super Bright, Brilliant Violet™, Brilliant Ultra Violet™, or other polymer dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Complete Staining Buffer (Product # SB-4401) or Brilliant Stain Buffer (Product # 00-4409-75) to minimize any non-specific polymer interactions. Please refer to the datasheet for Super Bright Staining Buffer or Brilliant Stain Buffer for more information.

          Light sensitivity
          This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light.

          Fixation
          • Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222) (100 µL of cell sample + 100 µL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation.
          • Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.
          • Our internal testing suggests that Brilliant Ultra Violet™ 737 (BUV737) is compatible with short-term methanol-based fixation, but should not be stored in buffers containing methanol for longer than one hour.

          Excitation: 355 nm; Emission: 732 nm; Laser: Ultraviolet Laser.

          BRILLIANT ULTRA VIOLET™ is a trademark or registered trademark of Becton, Dickinson and Company or its affiliates, and is used under license. Powered by Sirigen™.

          Target Information

          CD24 is a 35-50 kDa glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored glycoprotein expressed on a variety of cell types, including erythrocytes, thymocytes, peripheral lymphocytes, and cells of the myeloid lineage. It is variably glycosylated, resulting in heterogeneity in molecular mass across different cell lineages, which can affect antibody staining levels on lymphocyte populations. In the context of B-cell development, CD24 is expressed from the pro-B-cell stage in the bone marrow through to mature, surface Ig-positive B cells, with very low or negative expression on plasma cells. It is also present on the majority of B-lineage acute lymphoblastic leukemias, B-cell chronic lymphocytic leukemias (CCLs), and B-cell non-Hodgkin's lymphomas. CD24 is thought to play a role in regulating B-cell proliferation and maturation, as well as in controlling autoimmunity. Additionally, CD24 has been reported to interact with P-selectin (CD62P), indicating a potential role in cell adhesion and signaling. CD24 is a valuable marker for studying B-cell development, leukemia, lymphoma, and autoimmune regulation, as well as its interactions with other molecules like P-selectin.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: cluster of differentiation 24; FLJ22950; FLJ43543; heat stable antigen; lymphocyte antigen 52; M1/69-J11D heat stable antigen; MGC75043; R13-Ag; unnamed protein product; X62 heat stable antigen

          View more View less

          Gene Aliases: Cd24; HSA; Ly-52; nectadrin

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P24807

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 12484

          View more View less

          Function(s)
          protein binding protein kinase binding carbohydrate binding protein tyrosine kinase activator activity Hsp70 protein binding Hsp90 protein binding
          Process(es)
          response to hypoxia cell activation regulation of cytokine-mediated signaling pathway response to molecule of bacterial origin pre-B cell differentiation leukocyte migration involved in inflammatory response positive regulation of T cell mediated immune response to tumor cell positive regulation of inflammatory response to antigenic stimulus positive regulation of B cell apoptotic process cell adhesion heterophilic cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules leukocyte cell-cell adhesion cell surface receptor signaling pathway positive regulation of cytosolic calcium ion concentration neuromuscular synaptic transmission negative regulation of neuroblast proliferation apoptotic mitochondrial changes positive regulation of neuron projection development cell migration regulation of cell-cell adhesion positive regulation of cell-cell adhesion apoptotic nuclear changes negative regulation of B cell proliferation neuron projection development T cell costimulation B cell receptor transport into membrane raft chemokine receptor transport out of membrane raft negative regulation of interleukin-6 production negative regulation of tumor necrosis factor production negative regulation of transforming growth factor beta3 production positive regulation of integrin activation positive regulation of cell adhesion mediated by integrin regulation of cell-cell adhesion mediated by integrin positive regulation of cell-cell adhesion mediated by integrin negative regulation of erythrocyte clearance homotypic cell-cell adhesion negative regulation of erythrocyte aggregation positive regulation of T cell homeostatic proliferation positive regulation of activated T cell proliferation cholesterol homeostasis regulation of MAPK cascade response to estrogen regulation of B cell differentiation negative regulation of neuron differentiation respiratory burst negative regulation of T cell homeostatic proliferation positive regulation of alpha-beta T cell proliferation synaptic vesicle endocytosis positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation negative regulation of neurogenesis positive regulation of calcium-mediated signaling negative regulation of monocyte chemotactic protein-1 production glomerular visceral epithelial cell differentiation glomerular parietal epithelial cell differentiation apoptotic signaling pathway negative regulation of inflammatory response to wounding positive regulation of inflammatory response to wounding positive regulation of nephron tubule epithelial cell differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-5d76f9f486-9kkwj:80/100.66.77.245:80.
          git-commit: 08b979eaab39376f31a39358ffa32de998e3c7f7
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/3.6.0-offline-prod