Specifications
Siedepunkt1390°C (1013 hPa)
CAS1310-73-2
Chemischer Name oder MaterialSodium hydroxide
FarbeWeiß
Schmelzpunkt323°C
SummenformelNaOH
VerpackungPolyethylene pail, screw top
SynonymCaustic soda, Lye, Sodium hydrate, Soda lye
GüteFCC/NF
Molekulargewicht (g/mol)40
Reinheit (%)95.0-100.5%
Menge12 kg
Unit SizeEach