Bromuro de 4-clorofenilmagnesio, solución de 1 M en éter dietílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Bromuro de 4-clorofenilmagnesio, solución de 1 M en éter dietílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Bromuro de 4-clorofenilmagnesio, solución de 1 M en éter dietílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Bromuro de 4-clorofenilmagnesio, solución de 1 M en éter dietílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 873-77-8 | C6H4BrClMg | 215.76 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Ver todo
Botella de vidrio AcroSeal™ en lata de estaño
Número de catálogo 377401000
Precio (EUR)
-
Cantidad:
100 mL
Envase:
Botella de vidrio AcroSeal™ en lata de estaño
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS873-77-8
IUPAC Namebromo(4-chlorophenyl)magnesium
Molecular FormulaC6H4BrClMg
InChI KeyCDEMHJCJMMOFMB-UHFFFAOYSA-M
SMILESClC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Solution
Appearance (Color)Light yellow to grey to brown-black
AppearanceMay develop some turbidity or precipitate
Titration Grignard0.9 to 1.2 M

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only