Éther de pétrole, pur, plage d‘ébullition autour de 180-280°C, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Éther de pétrole, pur, plage d‘ébullition autour de 180-280°C, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 8008-20-6
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Tout afficher
Récipient en plastique
Référence 387490050
Prix (EUR)
-
Quantité:
5 L
Conditionnement:
Récipient en plastique
Grand volume ou format personnalisé
Identifiants chimiques
CAS8008-20-6
Density(15°C) >=0.79 kg/dm³
Aromatics=<0.2 %
Appearance (Form)Liquid
Boiling point200°C to 250°C
Refractive index1.4300 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
Voir plus

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only