Thermo Scientific Chemicals

Acetylchlorid, 1M-Lösung in Dichlormethan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals

Katalognummer: 387748000
800 mL, AcroSeal™ Glasflasche, Each
Thermo Scientific Chemicals

Acetylchlorid, 1M-Lösung in Dichlormethan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals

Katalognummer: 387748000
800 mL, AcroSeal™ Glasflasche, Each
Menge
Verpackung
Katalognummer: 387748000
Preis (EUR)
Menge
-

Chemikalien-Kennzeichnungen

CAS
75-36-5, 75-09-2
Appearance (Color)
Clear colorless
Titration Argentometric
0.9 to 1.1 M
Appearance (Form)
Solution

Beschreibung

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only

Abbildungen

Dokumente und Downloads

Zertifikate

    Häufig gestellte Fragen (FAQ)

    Zitierungen und Referenzen

    Search citations by name, author, journal title or abstract text

    Sicherheit und Handhabung


    Classification of the substance or mixture
    CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
    Skin Corrosion/Irritation
    Category 1
    Serious Eye Damage/Eye Irritation
    Category 1
    Carcinogenicity
    Category 2
    Specific target organ toxicity - (single exposure)
    Category 3
    Label Elements
    Signal Word

    Danger

    Hazard Statements

    H314 - Causes severe skin burns and eye damage

    H336 - May cause drowsiness or dizziness

    H351 - Suspected of causing cancer

    EU Specific Hazard Statements

    EUH014 - Reacts violently with water

    EUH071 - Corrosive to the respiratory tract

    Precautionary Statements

    P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

    P301 + P330 + P331 - IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting

    P303 + P361 + P353 - IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower

    P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing

    P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

    P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician