Trifluorometanosulfonato de amonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Trifluorometanosulfonato de amonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Trifluorometanosulfonato de amonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Trifluorometanosulfonato de amonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Trifluorometanosulfonato de amonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 38542-94-8 | CH4F3NO3S | 167.11 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
3887300505 gFrasco de vidrio
Número de catálogo 388730050
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS38542-94-8
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Crystalline powder
Elemental Analysis>=98.5 %
Appearance (Color)White
Infrared spectrumConforms

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only