4-Benzyloxyphenylhydrazinhydrochlorid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Benzyloxyphenylhydrazinhydrochlorid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Benzyloxyphenylhydrazinhydrochlorid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-Benzyloxyphenylhydrazinhydrochlorid 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
KatalognummerMengeVerpackung
3940300505 gGlasflasche
Katalognummer 394030050
Preis (EUR)
-
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS52068-30-1
IUPAC Namehydrogen [4-(benzyloxy)phenyl]hydrazine chloride
Molecular FormulaC13H15ClN2O
InChI KeyOVNUPJXMCMTQCN-UHFFFAOYSA-N
SMILES[H+].[Cl-].NNC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Powder
Appearance (Color)Cream to brown
HPLC>=97.5 %
Infrared spectrumConforms
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO– Nur für Forschungszwecke