Calciumpropionat, 98+%
Calciumpropionat, 98+%
Calciumpropionat, 98+%
Calciumpropionat, 98+%
Thermo Scientific Chemicals

Calciumpropionat, 98+%

CAS: 4075-81-4 | C6H10CaO4 | 186,22 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Alle anzeigen
Plastikeimer
Katalognummer 403900050
Preis (EUR)
188,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
5 kg
Verpackung:
Plastikeimer
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
188,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS4075-81-4
IUPAC Namecalcium dipropanoate
Molecular FormulaC6H10CaO4
InChI KeyBCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L
SMILES[Ca++].CCC([O-])=O.CCC([O-])=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White
Appearance (Form)Crystalline powder or crystals
Infrared spectrumConforms
Titration Complexometric>=98.0 % (on dry substance)
Loss on drying=<4 % (105°C, 2 Hrs)
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO– Nur für Forschungszwecke