Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Arginase 1 Antibodies

          Invitrogen

          Arginase 1 Monoclonal Antibody (A1exF5), Brilliant Violet™ 421, eBioscience™

          View all (106) Arginase 1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Arginase 1 Monoclonal Antibody (A1exF5), Brilliant Violet™ 421, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Arginase 1 Antibody (404-3697-80) in Flow

          Normal human lysed whole blood cells were surface-stained with CD16 Monoclonal Antibody, FITC (Product # 11-0168-42) and CD193 Monoclonal Antibody, APC (Product # 17-1939-42) and then stained intracellularly, using the Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set (Product # 88-8824-00) and protocol, with 1.0 µg of Arginase 1 Monoclonal Antibody, Brilliant Violet 421. Viable CD193-positive cells (blue histogram) or CD16-positive cells (purple histogram) in the granulocytes gate (left panel) were used for analysis, as determined by L... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          404-3697-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1.0 µg/test
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), Brilliant Violet™ 421, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          A1exF5

          Immunogen

          E.coli-derived recombinant mouse Arginase 1

          Conjugate

          Brilliant Violet™ 421 Brilliant Violet™ 421 Brilliant Violet™ 421
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • eFluor 450
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          406/423 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_3074055

          Product Specific Information

          Description
          The monoclonal antibody A1exF5 recognizes both human and mouse Arginase 1, a cytosolic enzyme (Arg1). This A1exF5 clone is compatible with both, the standard intracellular protocols, and the Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set.

          Applications Tested
          This A1exF5 antibody has been tested by intracellular staining followed by flow cytometric analysis of Normal human lysed whole blood cells using the Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set (Product # 88-8824-00) and protocol. Please refer to "Staining Intracellular Antigens for Flow Cytometry, Protocol A: Two step protocol for intracellular (cytoplasmic) proteins" located at Flow Protocols. This may be used at less than or equal to 1.0 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Blocking Buffers
          When using two or more Super Bright, Brilliant Violet™, Brilliant Ultra Violet™, or other polymer dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Complete Staining Buffer (Product # SB-4401) or Brilliant Stain Buffer (Product # 00-4409-75) to minimize any non-specific polymer interactions. Please refer to the datasheet for Super Bright Staining Buffer or Brilliant Stain Buffer for more information.

          Fixation
          • Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222) (100 µL of cell sample + 100 µL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation.
          • Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.

          Excitation: 407 nm; Emission: 423 nm; Laser: Violet Laser.

          BRILLIANT ULTRA VIOLET™ is a trademark or registered trademark of Becton, Dickinson and Company or its affiliates, and is used under license. Powered by Sirigen™.

          Target Information

          Arginase-1 (Arg1) is a 35 kDa enzyme converting L-arginine to urea and L-ornithine, which is the final step in the urea cycle. The resulting polyamines are important for cell proliferation and removal of toxins that arise from protein degradation. By degrading arginine, Arginase 1 deprives NO synthase of its substrate and down-regulates nitric oxide production. In both human and mouse, Arginase 1 is expressed in the liver, neutrophils, myeloid derived suppressor cells (MDSC) and neural stem cells. In human, expression in blood neutrophils but not in CCR3+ granulocytes has been reported. In mice, expression of Arginase 1 is one of the hallmarks of alternatively activated macrophages (M2a). Arginase-1 may be expressed in the myeloid cells infiltrating tumors, and is typically found in the majority of hepatocellular carcinomas. Defects in Arginase 1 are the cause of argininemia, an autosomal recessive disorder characterized by hyperammonemia.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: A-I; Arg1; Arginase; arginase (EC 3.5.3.1); arginase 1 liver; arginase 1, liver; arginase I; arginase, liver; Arginase1; HGNC:663; Liver Arginase; liver-type arginase; Type 1 Arginase; type I arginase; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AI; Arg-1; PGIF

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P05089, (Mouse) Q61176

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 383, (Mouse) 11846

          View more View less

          Function(s)
          arginase activity protein binding hydrolase activity, acting on carbon-nitrogen (but not peptide) bonds, in linear amidines manganese ion binding metal ion binding identical protein binding
          Process(es)
          urea cycle arginine metabolic process arginine catabolic process regulation of cell proliferation negative regulation of T cell proliferation defense response to protozoan negative regulation of activated T cell proliferation negative regulation of interferon-gamma-mediated signaling pathway neutrophil mediated killing of fungus negative regulation of T-helper 2 cell cytokine production positive regulation of endothelial cell proliferation response to nematode response to selenium ion collagen biosynthetic process positive regulation of neutrophil mediated killing of fungus regulation of L-arginine import across plasma membrane
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5d6d8bc979-86tfw:80/100.66.78.224:80.
          git-commit: e71199a02a6c1449b2ac9ded8316d5734e8aa2de
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.62.0-2026.11.45-1.0