Cyancobalamin 96 %
Cyancobalamin 96 %
Cyancobalamin 96 %
Thermo Scientific Chemicals

Cyancobalamin 96 %

CAS: 68-19-9 | C63H88CoN14O14P | 1355.39 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 405925000
Preis (EUR)
102,65
Exklusiv online
114,00
Ersparnis 11,35
Each
Menge:
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
102,65
Exklusiv online
114,00
Ersparnis 11,35
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS68-19-9
IUPAC Name(10S,12R,13R,24S,35R,41R)-30,35,40-tris(2-carbamoylethyl)-24,36,41-tris(carbamoylmethyl)-1-cyano-46-hydroxy-12-(hydroxymethyl)-5,6,17,23,28,31,31,36,38,41,42-undecamethyl-15,20-dioxo-11,14,16-trioxa-2λ⁵,9,19,26λ⁵,43,44λ⁵,45λ⁵-heptaaza-15λ⁵-phospha-1-cobaltadodecacyclo[27.14.1.1¹,³⁴.1²,⁹.1¹⁰,¹³.0¹,²⁶.0³,⁸.0²³,²⁷.0²⁵,⁴².0³²,⁴⁴.0³⁹,⁴³.0³⁷,⁴⁵]heptatetraconta-2(47),3,5,7,26,28,32(44),33,37(45),38-decaene-1,2,26,44,45-pentakis(ylium)-15-olate
Molecular FormulaC63H88CoN14O14P
InChI KeyYUWVGNQGDAPKCX-BVWPOUIRNA-L
SMILES[C@@H]1(C2=CC3=[N+]4C(C(C3(C)C)CCC(N)=O)=C(C3=[N+]5C6C7(N8C(C([C@@]7(C)CC(N)=O)CCC(N)=O)=C(C(=[N+]2[Co+]458([N+]2=CN(C4=CC(=C(C)C=C24)C)[C@@]2([H])O[C@@H]([C@]([H])(OP([O-])(=O)OC(C)CNC(=O)CCC3(C)[C@@H]6CC(N)=O)C2O)CO)C#N)C1(C)CC(N)=O)C)C)C)CCC(N)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Crystalline powder or crystals
Loss on drying=<12 % (20 mg, 105°C, 2 hrs) (vacuum)
Appearance (Color)Red to dark red
Infrared spectrumConforms
UV spectrophotometry>=95 % (on dried substance)
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only