Ethylevalerat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Ethylevalerat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Ethylevalerat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ethylevalerat, 99%, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 539-82-2 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 410470050
Preis (EUR)
26,00
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
26,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS539-82-2
IUPAC Nameethyl pentanoate
Molecular FormulaC7H14O2
InChI KeyICMAFTSLXCXHRK-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCCCC(=O)OCC
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC>=98.5 %
Appearance (Form)Liquid
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only