Magnesium, Reagenz, Band, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Magnesium, Reagenz, Band, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Magnesium, Reagenz, Band, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Magnesium, Reagenz, Band, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7439-95-4 | Mg | 24.30 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
Katalognummer 413381000
Preis (EUR)
-
Menge:
100 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7439-95-4
IUPAC Namemagnesium
Molecular FormulaMg
InChI KeyJLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Mg]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Metallic ribbon
Appearance (Color)Grey
Assay>=99.0 %
Copper (Cu)=<100 ppm
Iron (Fe)=<500 ppm
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only