Chitosan, Molekulargewicht: 600,000–800,000
Chitosan, Molekulargewicht: 600,000–800,000
Chitosan, Molekulargewicht: 600,000–800,000
Thermo Scientific Chemicals

Chitosan, Molekulargewicht: 600,000–800,000

Chitosan (CAS Nr. 9012-76-4) ist ein aus Chitin gebildetes Polymer.Aufgrund seiner nachgewiesenermaßen Bakterien tötenden, antibakteriellen, Krebs hemmenden und antiviralen Wirkung wird es in der Laborforschung für medizinische Wirkstoffe und in der Biomedizin verwendet.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
50 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Katalognummer 428855000
Preis (EUR)
-
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS9012-76-4
IUPAC Namemethyl N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-{[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-{[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-{[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-{[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-{[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-{[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-2-{[(2R,3S,4R,5R,6S)-5-amino-6-{[(2R,3S,4R,5R,6R)-5-amino-4,6-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]carbamate
Molecular FormulaC56H103N9O39
InChI KeyFLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
SMILESCOC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7N)[C@H](O)[C@H]6N)[C@H](O)[C@H]5N)[C@H](O)[C@H]4N)[C@H](O)[C@H]3N)[C@H](O)[C@H]2N)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](N)[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](N)[C@H](O)O[C@@H]2CO)O[C@@H]1CO
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
Appearance (Color)Off-white to beige
Assay>=90 % (DAC)
Viscosity50 to 200 mPa.s
Molecular weight600000 to 800000 Da
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Allgemeine Beschreibung
• Chitosan ist ein die Deacetylierung von Chitin gebildetes natürliches Polymer.
• ein alkalisches Polysaccharid mit Feuchtigkeits- und Adsorptionseigenschaften.
• Derivate von Chitosan werden durch chemische Modifikation von Chitosan-reaktiven funktionellen Gruppen hergestellt.

Anwendung
• Chitosan wird aufgrund seiner Bakterien tötenden, antibakteriellen, Krebs hemmenden und antiviralen Wirkung in der Laborforschung für medizinische Wirkstoffe und in der Biomedizin verwendet.

RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. Younes, I.; Rinaudo, M. Chitin and Chitosan Preparation from Marine Sources. Structure, Properties and Applications. Mar Drugs. 2015; 13(3): 1133-1174.
  2. Wang, W.; Meng, Q.; Li, Q.; Liu, J.; Zhou, M.; Jin, Z.; Zhao, K. Chitosan Derivatives and Their Application in Biomedicine. Int J Mol Sci. 2020; 21(2): 487.