5-Fluor-2-hydroxypyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
5-Fluor-2-hydroxypyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
5-Fluor-2-hydroxypyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

5-Fluor-2-hydroxypyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 51173-05-8 | C5H4FNO | 113.09 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 432580050
Preis (EUR)
121,00
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
121,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS51173-05-8
IUPAC Name5-fluoro-1,2-dihydropyridin-2-one
Molecular FormulaC5H4FNO
InChI KeyKLULSYPVWLJZAO-UHFFFAOYSA-N
SMILESFC1=CNC(=O)C=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Crystalline powder
Appearance (Color)White to off-white
Infrared spectrumConforms
HPLC>=96.0 %
Melting point151°C to 155°C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only